Merck
A6237
Sigma-Aldrich
ジャガイモ由来のアピラーゼ
recombinant, expressed in Pichia pastoris, ATPase ≥1000 units/mg protein, lyophilized powder
別名:
アピラーゼ ジャガイモ由来, アデノシン 5′-ジホスファターゼ, アデノシン5′-トリホスファターゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
リコンビナント
expressed in Pichia pastoris
品質水準
フォーム
lyophilized powder
ATPase activity
≥1000 units/mg protein
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
ATP-ジホスホヒドロラーゼとしても知られるアピラーゼは、多種多様な植物および動物組織で発現しています。市販のアピラーゼ酵素は、ジャガイモの塊茎から分離されています。
生物化学的/生理学的作用
アピラーゼは、二価カチオンの存在下で、ヌクレオシド三リン酸および二リン酸のホスホ無水物結合を加水分解します。 ヌクレオチドに対する基質特異性は低いです。この酵素特性により、DNAシーケンスや血小板凝集阻害など、さまざまなバイオテクノロジー用途に適しています。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
A6237-100UN:
I-48361:
A6237-VAR:
A6237-500UN:
A6237-500UN-PW:
A6237-100UN-PW:
A6237-BULK:
I-4836:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Subin Mao et al.
Lab on a chip, 21(16), 3128-3136 (2021-06-29)
Integrins are key players in platelet adhesion and aggregation. Integrin molecular tensions, the forces transmitted by integrin molecules, are regulated by both mechanical and biochemical cues, and the outside-in and inside-out signaling has been extensively studied. While the mechanical properties
Xuan Zhang et al.
European journal of medicinal chemistry, 199, 112397-112397 (2020-05-11)
Targeting BCL-XL via PROTACs is a promising strategy in reducing BCL-XL inhibition associated platelet toxicity. Recently, we reported potent BCL-XL PROTAC degraders that recruit VHL or CRBN E3 ligase. However, low protein expression or mutation of the responsible E3 ligase
Celia Cordero-Sanchez et al.
Blood advances, 6(15), 4471-4484 (2022-06-14)
Store-operated Ca2+-entry is a cellular mechanism that governs the replenishment of intracellular stores of Ca2+ upon depletion caused by the opening of intracellular Ca2+-channels. Gain-of-function mutations of the 2 key proteins of store-operated Ca2+-entry, STIM1 and ORAI1, are associated with
Methylotrophic yeast Pichia pastoris as a host for production of ATP-diphosphohydrolase (apyrase) from potato tubers (Solanum tuberosum).
Nourizad N, et al.
Protein Expression and Purification, 27(2), 229-237 (2003)
Cloning, sequencing, and expression of a human brain ecto-apyrase related to both the ecto-ATPases and CD39 ecto-apyrases1.
Smith T M & Kirley T L
Biochimica et Biophysica Acta, 1386(1), 65-78 (1998)