Merck
P2549
Sigma-Aldrich
Finnpipette®ピペットチップ
Finntip 200 extended, non-sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
メーカー/製品名:
Finn 9400100
L:
7.8 cm
最大容量:
200 μL
容量範囲:
5-200 μL
無菌性:
non-sterile
特徴:
barrier: no
包装:
pack of 400 ea (Bag)
物質
orange
無菌性
non-sterile
特徴
barrier: no
包装
pack of 400 ea (Bag)
メーカー/製品名
Finn 9400100
L
7.8 cm
最大容量
200 μL
容量範囲
5-200 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Enables accurate and precise pipetting
  • Designed for liquid handling
  • Smooth and uniform inner and outer hydrophobic surfaces to prevent liquid retention
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)