分子量
antigen ~75 kDa
化学種の反応性
human
濃度
~0.6 mg/mL
テクニック
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using nuclear extracts of the MCF7 breast carcinoma cell line.
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MECP2(4204)
mouse ... Mecp2(17257)
rat ... Mecp2(29386)
詳細
免疫原
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
M9317-BULK:
M9317-200UL:
M9317-VAR:
試験成績書(COA)