抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
Men-8, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~75 kDa
化学種の反応性
mouse, human, rat, monkey
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/test using nuclear extract of cultured human acute T cell leukemia Jurkat cells or MCF7 cells
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MECP2(4204)
mouse ... Mecp2(17257)
rat ... Mecp2(29386)
詳細
免疫原
アプリケーション
- in western blotting
- in immunoblotting
- in flow cytometry
- in immunohistofluorescence
- in immunocytochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
M7443-VAR:
M7443-25UL:
M7443-200UL:
M7443-BULK:
試験成績書(COA)