Merck
A5060
Sigma-Aldrich
抗アクチン (20-33) ウサギ宿主抗体
enhanced validation
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
Anti-ACTA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 42 kDa
交差性
wide range (animal), invertebrates
包装
antibody small pack of 25 μL
強化検証
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using chicken or rat tissue sections
indirect immunofluorescence: 1:200 using cultured human fibroblasts
microarray: suitable
western blot: 1:250 using using rat brain or chicken muscle extracts
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ACTA1(58)
mouse ... Acta1(11459)
rat ... Acta1(29437)
詳細
アクチンはすべての細胞タイプにおける細胞骨格および収縮構造の主要な成分である、高度に保存されたタンパク質です。量にはバラつきがあり、分化の種類や、細胞および組織の機能状態に関係しています。 アクチンは 2 つの異なる凝集体、つまり球状または繊維状として存在し、脊椎動物では少なくとも 6 つの異なるアイソフォームが存在します。アクチンは 90%以上の配列ホモロジーを示しますが、各アイソフォームはそれぞれにユニークな N 末端配列を持っています。アイソフォームは、3 つのαアクチン(骨格、心臓、平滑)、1 つのβアクチン(β非筋肉)、そして 2 つのγアクチン(γ平滑筋およびγ非筋肉)からなります。
成熟アクチンフィラメントは2本のF-アクチンプロトフィラメントから作られている右巻きの二重らせんで構成されています。
この抗体は広範囲の生命体においてアクチンアイソフォーム間で広い反応性を示します。この抗体は間接的な免疫蛍光標識化技術を用いて培養された細胞の典型的な張力繊維を特異的に染色するため、アクチンのN-末端部のプローブとして使用することができます。
特異性
抗アクチンはアクチンのN-末端部に位置しているエピトープを認識します。この抗体は免疫ブロット法(42 kDaのバンド)を用いて多種多様な組織や種のアクチンを特異的に標識します。抗アクチンは間接免疫蛍光染色および免疫組織化学を用いて培養細胞の代表的な張力繊維を特異的に染色します。
免疫原
多抗原ペプチド(MAP)骨格に結合したN末端アクチンペプチド
アプリケーション
E13.5マウス胎仔の四肢組織由来ホモジネートは、1:8000の希釈率においてウサギ抗アクチンを一次抗体として用いてウエスタンブロット法によって解析されました。
ウサギ抗アクチン(20-33)抗体は、免疫ブロッティングアッセイで使用されています。本製品は、免疫組織化学、間接免疫蛍光法、マイクロアレイ分析にも使用できます。
生物化学的/生理学的作用
アクチンは、細胞形状を維持し、細胞質分裂に関与します。アクチンは、細胞の強度をもたらし、細胞の活発な動きを促進します。アクチンタンパク質は、成熟した血小板の形成に不可欠です。同所性肝移植では、自己免疫性肝疾患の初期のエビデンスなしに、ACTA1(アクチン、α 1)遺伝子の上方制御が認められます。
物理的形状
0.01M PBS溶液(pH 7.4, 1%BSA, 15mMアジ化ナトリウム(防腐剤)含有)
保管および安定性
連続して使用する場合は、最長で1カ月間まで2~8°Cで保存してください。長期保存する場合は作業アリコートで凍結してください。凍結/融解の繰り返し、または「霜取り不要」の冷蔵庫での保存は推奨できません。長期保存中にわずかに濁りが生じた場合は、使用前に遠心分離して溶液を透明にしてください。
その他情報
アクチン抗体選択ガイドを見るには、www.sigmaaldrich.com/actinにアクセスしてください。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
A5060-VAR:
A5060-25UL:
A5060-.5ML:
A5060-BULK:
A5060-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
An actin-based cytoskeleton in archaea.
Ettema T J G, et al.
Molecular Microbiology, 80(4), 1052-1061 (2011)
Cytoskeletal regulation of platelet formation: Coordination of F-actin and microtubules.
Poulter N S and Thomas S G
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology, 66, 69-74 (2015)
Lamellipodin promotes actin assembly by clustering Ena/VASP proteins and tethering them to actin filaments.
Hansen S D, et al.
eLife, 4, e06585-e06585 (2015)
Jaclyn Nicole Le Grand et al.
Autophagy, 7(11), 1302-1307 (2011-08-25)
Atg8 is a yeast protein involved in the autophagic process and in particular in the elongation of autophagosomes. In mammals, several orthologs have been identified and are classed into two subfamilies: the LC3 subfamily and the GABARAP subfamily, referred to
Kornelius Schulze et al.
Nature genetics, 47(5), 505-511 (2015-03-31)
Genomic analyses promise to improve tumor characterization to optimize personalized treatment for patients with hepatocellular carcinoma (HCC). Exome sequencing analysis of 243 liver tumors identified mutational signatures associated with specific risk factors, mainly combined alcohol and tobacco consumption and exposure