アプリケーション
- 生体試料および食品試料中の没食子酸、テオフィリン、カフェインの同時検出を目的とした、ポリ-L-プロリン修飾カーボンナノチューブを用いた高感度・高選択的電気化学センサー:この研究では、没食子酸、テオフィリン、カフェインの同時検出を目的とした、ポリ-L-プロリン装飾カーボンナノチューブを利用した革新的な電気化学センサーを紹介しています。このセンサーは高い感度と選択性を示し、生体試料と食品試料の両方への応用に適しています(Aschemacher NA et al., 2024)。
- プロリン N-カルボン酸無水物の、水による補助とタンパク質を開始剤とする高速かつ制御された開環重合:この研究では、プロリン N-カルボン酸無水物の水による補助とタンパク質を開始剤とする開環重合を探求し、ポリ-L-プロリンの高速かつ制御された合成を導きます。この研究は、様々なアプリケーション向けに高品質のポリ-L-プロリンを生産する方法′について、その効率性と可能性を強調しています(Hu Y et al., 2022)。
- S137 におけるアクチン結合タンパク質 profilin2a のリン酸化は、樹状突起スパインにおける双方向構造可塑性を調節する:研究では、アクチン結合タンパク質である profilin2a のポリ-L-プロリン領域の役割について、特に S137 におけるリン酸化に焦点を当てて検討しました。その結果、これらの修飾が樹状突起スパインの構造可塑性にどのような影響を与えるかが明らかになり、神経細胞の機能と可塑性に関する知見が得られました(Cornelius J et al., 2023)。
- アクチンフィラメント伸長を司るプロフィリン-ホルミンペースメーカーシステムの構造モデル:この論文は、アクチンフィラメント伸長のペースメーカーとして働くプロフィリン-ホルミン複合体内のポリ-L-プロリン領域に関与する構造モデルを紹介するものです。この研究は、アクチン動態と細胞運動を駆動する分子メカニズムを詳細に解き明かしています(Schutt CE et al., 2022)。
生物化学的/生理学的作用
ポリ-L-プロリンは抗原性ホモポリマーです。
アナリシスノート
分子量は粘度に基づいています。
その他情報
ポリアミノ酸に関するさらに詳細な技術情報をお求めの場合は、ポリアミノ酸FAQをご覧下さい。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P2254-100MG:
P2254-VAR:
P2254-BULK:
P2254-50MG:
P2254-500MG:
P2254-1G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Molecular and biochemical parasitology, 238, 111280-111280 (2020-05-15)
Profilins are the key regulators of actin dynamics in all eukaryotic cells. However, little information is available on their biochemical properties and functions in kinetoplastids, such as Trypanosoma and Leishmania. We show here that Leishmania parasites express only one homolog
Scientific reports, 3, 1295-1295 (2013-02-19)
c-Src is a non-receptor tyrosine kinase involved in numerous signal transduction pathways. The kinase, SH3 and SH2 domains of c-Src are attached to the membrane-anchoring SH4 domain through the flexible Unique domain. Here we show intra- and intermolecular interactions involving
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 14(47), 16243-16249 (2012-11-01)
Polyproline is a fascinating polymer with interesting structural properties that have been studied in both solution and the gas phase. Herein, a method capable of measuring structural dynamics over long timescales is developed and applied to examination of polyproline in
Journal of chromatography. A, 1265, 70-87 (2012-10-17)
Poly-proline chains and derivatives have been recently examined as the basis for new chiral stationary phases in high performance liquid chromatography. The selectivity of poly-proline has been measured for peptides with up to ten proline units. In this article, we
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(10), E878-E887 (2013-02-23)
Although the ribosome is a very general catalyst, it cannot synthesize all protein sequences equally well. For example, ribosomes stall on the secretion monitor (SecM) leader peptide to regulate expression of a downstream gene. Using a genetic selection in Escherichia
資料
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.