product name
ポリ-L-プロリン, mol wt >30,000
形状
powder
品質水準
分子量
>30,000
テクニック
ligand binding assay: suitable
色
white to light yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)C1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)
InChI Key
ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アナリシスノート
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P3886-VAR:
P3886-BULK:
P3886-100MG:
P3886-500MG:
P3886-1G:
P3886-50MG:
試験成績書(COA)
資料
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.