Merck
H0292
Sigma-Aldrich
HIV-1 Tat Peptide
≥97% (HPLC), lyophilized powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C64H118N32O14
CAS番号:
分子量:
1559.83
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
product name
HIV-1 Tatタンパク質(47-57),
由来生物
synthetic
品質水準
形状
lyophilized powder
溶解性
deionized water: soluble
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
NCCCC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)CNC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C64H118N32O14/c65-25-3-1-11-39(89-50(101)38(13-5-27-81-59(69)70)88-48(99)34-87-49(100)37(67)33-35-19-21-36(97)22-20-35)51(102)90-40(12-2-4-26-66)52(103)91-41(14-6-28-82-60(71)72)53(104)92-43(16-8-30-84-62(75)76)55(106)95-45(23-24-47(68)98)57(108)94-42(15-7-29-83-61(73)74)54(105)93-44(17-9-31-85-63(77)78)56(107)96-46(58(109)110)18-10-32-86-64(79)80/h19-22,37-46,97H,1-18,23-34,65-67H2,(H2,68,98)(H,87,100)(H,88,99)(H,89,101)(H,90,102)(H,91,103)(H,92,104)(H,93,105)(H,94,108)(H,95,106)(H,96,107)(H,109,110)(H4,69,70,81)(H4,71,72,82)(H4,73,74,83)(H4,75,76,84)(H4,77,78,85)(H4,79,80,86)/t37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-/m0/s1
InChI Key
RAVVEEJGALCVIN-AGVBWZICSA-N
Amino Acid Sequence
Tyr-Gly-Arg-Lys-Lys-Arg-Arg-Gln-Arg-Arg-Arg
詳細
HIV-1転写活性化因子(Tat)は、11 kDaのタンパク質であり 、転写およびタンパク質合成のレベルでHIV-1遺伝子発現を調節します。このタンパク質は、感染細胞の核に存在します。HIV-1 Tatは、完全長のウイルスRNA合成を活性化する転写活性化因子として機能します。 このタンパク質は、RNAスプライシングを誘発します。 Tatは、RNA結合タンパク質であり、特にHIV-1 RNA分子からのトランス活性化因子応答要素(TAR)を認識します。
生物化学的/生理学的作用
ヒト免疫不全ウイルス-1のTatタンパク質の細胞取り込みに関与する配列を含む合成ペプチドであり、ポリカチオン性領域のアミノ酸49~57から成っています。このペプチドは、タンパク質形質導入ドメインの一部であり、細胞への核酸導入を可能にすることが確認されています。
物理的形状
0.1%トリフルオロ酢酸(TFA)水溶液の凍結乾燥品。
その他情報
H2O中0.1%TFAからの凍結乾燥
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
H0292-BULK:
H0292-5MG:
H0292-1MG:
H0292-5MG-PW:
H0292-1MG-PW:
H0292-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Mechanism of HIV-1 Tat RNA translation and its activation by the Tat protein
Charnay N, et al.
Retrovirology, 6(1), 74-74 (2009)
The HIV-1 Tat protein enhances splicing at the major splice donor site
Mueller N, et al.
Journal of Virology, 92(14), e01855-e01817 (2018)
What does the structure-function relationship of the HIV-1 Tat protein teach us about developing an AIDS vaccine?
Campbell GR and Loret EP
Retrovirology, 6(1), 50-50 (2009)
Roles and functions of HIV-1 Tat protein in the CNS: an overview
Bagashev A and Sawaya BE
Virology Journal, 10(1), 358-358 (2013)
Esteban Cruz et al.
Cancers, 11(6) (2019-06-27)
Nanoparticle carriers offer the possibility of enhanced delivery of therapeutic payloads in tumor tissues due to tumor-selective accumulation through the enhanced permeability and retention effect (EPR). Gold nanoparticles (AuNP), in particular, possess highly appealing features for development as nanomedicines, such