安全性情報
05-23-2005
Sigma-Aldrich
Neuropeptide Y, Human
A potent vasoconstrictor.
別名:
Neuropeptide Y, Human, NPY, Human, YPSKPDNPGEDAPAEDMARYYSALRHYINLITRQRY-NH₂
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C189H285N55O57S
CAS番号:
分子量:
4271.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
lyophilized solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated
white to off-white
溶解性
5% acetic acid: 1 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
InChI
1S/C189H285N55O57S/c1-15-93(7)148(179(295)234-128(81-140(193)254)168(284)226-123(74-92(5)6)171(287)239-149(94(8)16-2)180(296)240-150(99(13)247)181(297)222-115(31-22-67-208-189(202)203)156(272)220-117(56-59-139(192)253)161(277)218-113(29-20-65-206-187(198)199)157(273)224-121(151(195)267)76-101-38-48-107(249)49-39-101)238-172(288)126(79-104-44-54-110(252)55-45-104)229-167(283)127(80-105-86-204-90-210-105)230-159(275)114(30-21-66-207-188(200)201)219-164(280)122(73-91(3)4)225-154(270)96(10)212-173(289)133(88-245)236-166(282)125(78-103-42-52-109(251)53-43-103)228-165(281)124(77-102-40-50-108(250)51-41-102)227-158(274)112(28-19-64-205-186(196)197)216-152(268)95(9)211-155(271)119(62-72-302-14)221-169(285)130(84-146(263)264)232-162(278)118(58-61-144(259)260)217-153(269)97(11)213-176(292)136-33-24-68-241(136)182(298)98(12)214-163(279)129(83-145(261)262)231-160(276)116(57-60-143(257)258)215-142(256)87-209-175(291)135-32-23-70-243(135)185(301)132(82-141(194)255)235-170(286)131(85-147(265)266)233-177(293)138-35-26-71-244(138)184(300)120(27-17-18-63-190)223-174(290)134(89-246)237-178(294)137-34-25-69-242(137)183(299)111(191)75-100-36-46-106(248)47-37-100/h36-55,86,90-99,111-138,148-150,245-252H,15-35,56-85,87-89,190-191H2,1-14H3,(H2,192,253)(H2,193,254)(H2,194,255)(H2,195,267)(H,204,210)(H,209,291)(H,211,271)(H,212,289)(H,213,292)(H,214,279)(H,215,256)(H,216,268)(H,217,269)(H,218,277)(H,219,280)(H,220,272)(H,221,285)(H,222,297)(H,223,290)(H,224,273)(H,225,270)(H,226,284)(H,227,274)(H,228,281)(H,229,283)(H,230,275)(H,231,276)(H,232,278)(H,233,293)(H,234,295)(H,235,286)(H,236,282)(H,237,294)(H,238,288)(H,239,287)(H,240,296)(H,257,258)(H,259,260)(H,261,262)(H,263,264)(H,265,266)(H4,196,197,205)(H4,198,199,206)(H4,200,201,207)(H4,202,203,208)/t93-,94-,95-,96-,97-,98-,99+,111-,112-,113-,114-,115-,116-,117-,118-,119-,120-,121-,122-,123-,124-,125-,126-,127-,128-,129-,130-,131-,132-,133-,134-,135-,136-,137-,138-,148-,149-,150-/m0/s1
InChI Key
XKWCTHKJQNUFOQ-HRPSIEBRSA-N
詳細
A potent vasoconstrictor. Reversibly inhibits Ca2+-activated K+ channels in vascular smooth muscle cells.
生物化学的/生理学的作用
Cell permeable: no
Primary Target
A potent vasoconstrictor
Product does not compete with ATP.
Reversible: yes
包装
Yes
警告
Toxicity: Harmful (C)
シーケンス
H-Tyr-Pro-Ser-Lys-Pro-Asp-Asn-Pro-Gly-Glu-Asp-Ala-Pro-Ala-Glu-Asp-Met-Ala-Arg-Tyr-Tyr-Ser-Ala-Leu-Arg-His-Tyr-Ile-Asn-Leu-Ile-Thr-Arg-Gln-Arg-Tyr-NH₂
その他情報
Xiong, Z., and Cheung, D.W. 1994. Pflugers Arch. 429, 280.
Wahlestedt, C., et al. 1993. Science259, 528.
Leibowitz, S.F. 1992. NeuroReport3, 1023.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
05-23-2005-0.5MG:
05-23-2005-1MG:
05-23-2005-MG:
試験成績書(COA)