Merck
749877
Sigma-Aldrich
L-Serine-13C3,15N,2,3,3-d3
98 atom % D, 99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
別名:
(S)-2-Amino-3-hydroxypropionic acid-13C3,15N,2,3,3-d3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO13CD213CD(15NH2)13COOH
分子量:
112.08
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
アッセイ
95% (CP)
形状
solid
テクニック
bio NMR: suitable
mp
222 °C (dec) (lit.)
質量シフト
M+7
SMILES記法
O[13C]([13C]([15NH2])([2H])[13C]([2H])([2H])O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i1+1D2,2+1D,3+1,4+1
InChI Key
MTCFGRXMJLQNBG-UXVMDEDXSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
749877-VAR:
749877-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)