Merck
608130
Sigma-Aldrich
L-セリン-13C3,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 95% (CP)
別名:
L-セリン-UL-13C,15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO13CH213CH(15NH2)13CO2H
CAS番号:
分子量:
109.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 13C
98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
95% (CP)
形状
solid
光学活性
[α]25/D +14.6°, c = 2 in 1 M HCl
テクニック
bio NMR: suitable
mp
222 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[15NH2][13C@@H]([13CH2]O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI Key
MTCFGRXMJLQNBG-UVYXLFMMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
608130-100MG:
608130-BULK:
608130-VAR:
608130OOS-BULK:
608130-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Marc Hennequart et al.
Nature communications, 12(1), 6176-6176 (2021-10-28)
Serine is a non-essential amino acid that is critical for tumour proliferation and depletion of circulating serine results in reduced tumour growth and increased survival in various cancer models. While many cancer cells cultured in a standard tissue culture medium
Dominic G Roy et al.
Cell metabolism, 31(2), 250-266 (2020-02-06)
Epigenetic modifications on DNA and histones regulate gene expression by modulating chromatin accessibility to transcription machinery. Here we identify methionine as a key nutrient affecting epigenetic reprogramming in CD4+ T helper (Th) cells. Using metabolomics, we showed that methionine is