Merck
658898
Sigma-Aldrich
Fmoc-Tyr(t-Bu)-OH-13C9,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C9C19H2915NO5
分子量:
469.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 13C
98 atom % 15N
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
テクニック
bio NMR: suitable
mp
153-156 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量シフト
M+10
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)(C)[13c]1[13cH][13cH][13c]([13CH2][13C@H]([15NH]C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)[13C](O)=O)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C28H29NO5/c1-28(2,3)34-19-14-12-18(13-15-19)16-25(26(30)31)29-27(32)33-17-24-22-10-6-4-8-20(22)21-9-5-7-11-23(21)24/h4-15,24-25H,16-17H2,1-3H3,(H,29,32)(H,30,31)/t25-/m0/s1/i12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,18+1,19+1,25+1,26+1,29+1
InChI Key
JAUKCFULLJFBFN-QYGFZDEWSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
658898-BULK:
658898-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)