Merck
604720
Sigma-Aldrich
L-セリン-3-13C
≥99 atom % 13C, 99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO13CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
106.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
形状
solid
光学活性
[α]25/D +14.6°, c = 2 in 1 M HCl
mp
222 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
N[C@@H]([13CH2]O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i1+1
InChI Key
MTCFGRXMJLQNBG-IJGDANSWSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
604720-BULK:
604720OOS-BULK:
604720-100MG:
604720-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5