製品名
D-セリン, ≥98% (TLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
テクニック
ligand binding assay: suitable
色
white to off-white
アプリケーション
cell analysis
SMILES記法
N[C@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m1/s1
InChI Key
MTCFGRXMJLQNBG-UWTATZPHSA-N
遺伝子情報
human ... GRIN1(2902)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
D-セリンは、ニューロン、星状細胞、およびミクログリアに存在する右旋性アミノ酸です。セリンラセマーゼによりL-セリンから合成されます。また、ラセマーゼは D-セリンからアンモニアとピルビン酸への分解を触媒します。ピルビン酸は D-アミノ酸オキシダーゼによりヒドロキシピルビン酸に酸化されます。
D-セリンは、哺乳類の脳で発現した異常アミノ酸です。
アプリケーション
D-セリンは、ヒト1321N1星状細胞腫細胞におけるD-アミノ酸オキシダーゼ(DAO)活性の基質として使用されています 。 また、抗侵害受容効果の誘導を目的としたラットの脳室内投与にも使用されています。
D-セリンは、N-メチルD-アスパラギン酸受容体(NMDAR)のグリシン依存性脱感作を防ぎ、坐骨神経部分損傷(PSNL)ラットにおける行動異常を修正するためNMDARへの影響を研究するのに使用されています。
生物化学的/生理学的作用
D-セリンは、樹状突起の正常な発達、神経芽細胞の移動に不可欠であり、統合失調症およびうつ状態の治療に有望な可能性があります。 D-セリン値は外傷性脳損傷(TBI)で上昇します。
D-セリンは、N-メチル-D-アスパラギン酸(NMDA)受容体および抑制性シナプス後グリシン受容体に関連するストリキニーネ非感受性グリシン結合部位で活性を示すアゴニストであり、グリシンミミックです。グルタミン酸とともに、シナプス可塑性や受容体伝達を含むさまざまな生理学的プロセスに関与します。D-セリンシグナル伝達の調節不全は、神経変性疾患および障害と関連しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S4250-VAR:
S4250-BULK:
S4250-100MG:
S4250-25G:
S4250-5G:
S4250-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
D-amino acids in the brain: D-serine in neurotransmission and neurodegeneration.
FEBS Journal, 275(14), 3514-3526 (2008)
Enhanced astrocytic d-serine underlies synaptic damage after traumatic brain injury
The Journal of Clinical Investigation, 127(8), 3114-3125 (2017)
D-serine as a gliotransmitter and its roles in brain development and disease
Frontiers in Cellular Neuroscience, 7, 39-39 (2013)
Impact of Aging in Microglia-Mediated D-Serine Balance in the CNS
Mediators of Inflammation, 2018 (2018)
Antinociceptive effect of intracerebroventricular administration of d-serine on formalin-induced pain
Journal of Anesthesia, 28(2), 228-234 (2014)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)