アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 235 °C
Melting range (upper value): ≤ 240 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 235 °C
Melting range (upper value): ≤ 240 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
8412359999:
8412350000:
8412350100:
8.41235.0100A:
試験成績書(COA)