テクニック
cell culture | mammalian: suitable
構成
phenol red: no
NaHCO3: no
L-glutamine: no
HEPES: no
glucose: no
sodium pyruvate: no
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
アプリケーション
- 酸素消費速度(OCR)測定の一環としての外来脂肪酸(FA)使用量の測定のための単離された短指屈筋(FDB)線維の培養
- 乳酸測定のための単離された前脛骨(TA)筋線維の培養
- 骨形成分化のためのヒト骨髄間葉系幹細胞の培養ヒト肝細胞がんHepG2細胞を培養するための低グルコース培地の調製
数量
再構成
よく一緒に購入される製品
栄養補助剤
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D5030-10X1L:
D5030-BULK:
D5030-25K:
D5030-50L:
D5030LF1-BIBC:
D5030-VAR:
D5030-50K:
D5030-2X5L:
D5030-BIBC:
D5030-10L:
D5030-50KG:
D5030-1L:
D5030-PROC:
D5030-25KG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Calcium is an ionically stable divalent cation with important beneficial and toxic properties in cell culture. It is a component of a wide range of cell culture media.
プロトコル
3-D Culture Matrix™ Mouse Laminin I may be used as a gel or as a media additive to study cellular growth and differentiation in three dimensions in vitro.
Cultrex® Basement Membrane Extract (BME) is a soluble form of basement membrane purified from Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) tumor.
関連コンテンツ
Our broad range of the most trusted tools for cell culture includes stringently sourced and tested FBS, established media formulations, and sterile labware. Cutting-edge techniques using stem cells and 3D matrices are enabled by organoids, hydrogels, culture scaffolds, and bioinks for 3D bioprinting.