由来生物
Streptomyces sp.
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
形状
liquid
保管条件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Hydroscopic.)
濃度
~1 mg/mL in DMSO
色
colorless
抗生物質活性スペクトル
Gram-positive bacteria
parasites
viruses
作用機序
cell membrane | interferes
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC1=O)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C54H90N6O18/c1-22(2)34-49(67)73-31(19)43(61)55-38(26(9)10)53(71)77-41(29(15)16)47(65)59-36(24(5)6)51(69)75-33(21)45(63)57-39(27(11)12)54(72)78-42(30(17)18)48(66)60-35(23(3)4)50(68)74-32(20)44(62)56-37(25(7)8)52(70)76-40(28(13)14)46(64)58-34/h22-42H,1-21H3,(H,55,61)(H,56,62)(H,57,63)(H,58,64)(H,59,65)(H,60,66)/t31-,32-,33-,34-,35+,36+,37-,38-,39-,40+,41+,42+/m0/s1
InChI Key
FCFNRCROJUBPLU-RPUZOQEISA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V3639-BULK:
V3639-5ML:
V3639-5ML-PW:
V3639-VAR:
V3639-100UL-KC:
V3639-1ML:
V3639-100UL-PW:
V3639-1ML-KC:
V3639-100UL:
試験成績書(COA)