Merck
SML1779
Sigma-Aldrich
Nigericin sodium salt
from Streptomyces hygroscopicus, ≥98% (HPLC), solution, polyether ionophore
別名:
2-[(3S,6R)-6-[[(5R,6R,7R,9R)-2-[5-[(3S,5R)-5-[(2S,3S,5R,6R)-6-ヒドロキシ-6-(ヒドロキシメチル)-3,5-ジメチルオキサン-2-イル]-3-メチルオキサン-2-イル]-5-メチルオキサン-2-イル]-7-メトキシ-2,4,6-トリメチル-1,10-ジオキサスピロ[4.5]デカン-9-イル]メチル]-3-メチルオキサン-2-yl]プロパン酸ナトリウム, 3B2-6379, HE331800, アザロマイシンM, ヘレキシンC, ポリエテリンA, 抗生物質 K178, 抗生物質 X464
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H67NaO11
CAS番号:
分子量:
746.94
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
製品名
ニゲリシンナトリウム塩 既製溶液, 5 mg/mL (DMSO:ethanol 1:1)
由来生物
Streptomyces hygroscopicus
品質水準
フォーム
solution
濃度
5 mg/mL (DMSO:ethanol 1:1)
抗生物質活性スペクトル
Gram-positive bacteria
作用機序
cell membrane | interferes
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[O-]C(=O)C(C1O[C@H](CC[C@@H]1C)C[C@H]2O[C@]3(OC(CC3C)(C4OC(CC4)(C5O[C@H](C[C@@H]5C)[C@H]6O[C@@]([C@@H](C[C@@H]6C)C)(O)CO)C)C)[C@@H]([C@@H](C2)OC)C)C
InChI
1S/C40H68O11.Na/c1-21-11-12-28(46-33(21)26(6)36(42)43)17-29-18-30(45-10)27(7)40(48-29)25(5)19-38(9,51-40)32-13-14-37(8,49-32)35-23(3)16-31(47-35)34-22(2)15-24(4)39(44,20-41)50-34;/h21-35,41,44H,11-20H2,1-10H3,(H,42,43);/q;+1/p-1/t21-,22-,23-,24+,25?,26?,27+,28+,29+,30+,31+,32?,33?,34-,35?,37?,38?,39-,40+;/m0./s1
InChI Key
MOYOTUKECQMGHE-KKCUGXASSA-M
生物化学的/生理学的作用
ニゲリシンは、アルカリ金属(K+)とH+の電気的中性な交換(アンチポート)を触媒するポリエーテル系イオノフォアです。
ニゲリシンは、アルカリ金属(K+)とH+の電気的中性な交換(アンチポート)を触媒するポリエーテル系イオノフォアです。ニゲリシンは膜を介して1価カチオンを輸送します。K+ > Rb+ > Cs+ >> Na+という特異性を持つため、膜電位を変化させ、ミトコンドリアのATPase活性を刺激します。
ニゲリシンは膜を介したイオンの拡散を促進することによって細菌死を誘導します。
低濃度(0.5 μM)のニゲリシンは速やかにpHiを低下させ、脳毛細血管内皮細胞においてPG産生を刺激し(1.5~2倍)、エーリッヒ腹水がん細胞においてDNA合成を停止させます。ポリオウイルスを感染させたHela細胞をニゲリシンで処理すると、ポリオウイルスによる宿主細胞のタンパク質合成阻害を阻止します。ニゲリシンは、様々な系における膜電位変化による影響の研究にも広く用いられています。
調製ノート
この製品は、DMSO とエタノールの 1:1 混合物で調製された 5 mg/mL 溶液です。
調製なしで使えるニゲリシンナトリウム塩溶液の濃度は6.7 mMです。この溶液をさらに使用濃度(0.5~10 μM)まで適切な溶媒で希釈できます。
保管および安定性
この製品は 2 ~ 8°C で保管でき、4 年間の再テストスケジュールが推奨されています。この溶液は冷蔵保存しても非常に安定しており、凍結する必要はありません。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
78.8 °F
引火点(℃)
26 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SML1779-1ML:4548174013069
SML1779-VAR:
SML1779-1ML-PW:
SML1779-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mayu Sugiyama et al.
Biochimica et biophysica acta, 1660(1-2), 24-30 (2004-02-06)
A novel gene transfer system utilizing polycation liposomes (PCLs), obtained by modifying liposomes with cetyl polyethylenimine (PEI), was previously developed (Gene Ther. 7 (2002) 1148). PCLs show notable transfection efficiency with low cytotoxicity. However, the mechanism of PCL-mediated gene transfer
Hachiro Konaka et al.
The EMBO journal, 42(20), e112573-e112573 (2023-09-04)
Mitochondrial DNA (mtDNA) leakage into the cytoplasm can occur when cells are exposed to noxious stimuli. Specific sensors recognize cytoplasmic mtDNA to promote cytokine production. Cytoplasmic mtDNA can also be secreted extracellularly, leading to sterile inflammation. However, the mode of
Moran Morelli et al.
Scientific reports, 14(1), 5797-5797 (2024-03-10)
Enterotoxins are a type of toxins that primarily affect the intestines. Understanding their harmful effects is essential for food safety and medical research. Current methods lack high-throughput, robust, and translatable models capable of characterizing toxin-specific epithelial damage. Pressing concerns regarding
L B Margolis et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 86(17), 6626-6629 (1989-09-01)
Acidification of the cytoplasm of Ehrlich ascites carcinoma cells to pH 6.3 arrests DNA synthesis in these cells. Such an effect can be achieved by incubating the cells at pH 6.2 or by adding low concentrations of the K+/H+ antiporter
Shigetoshi Yokoyama et al.
Cell death discovery, 7(1), 12-12 (2021-01-17)
Non-canonical inflammasome activation that recognizes intracellular lipopolysaccharide (LPS) causes pyroptosis, the inflammatory death of innate immune cells. The role of pyroptosis in innate immune cells is to rapidly eliminate pathogen-infected cells and limit the replication niche in the host body.