アッセイ
98%
mp
110-112 °C (lit.)
SMILES記法
[Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C37H78N.ClH/c1-5-8-11-14-17-20-23-26-29-32-35-38(4,36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-2)37-34-31-28-25-22-19-16-13-10-7-3;/h5-37H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
SBHRWOBHKASWGU-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
トリドデシルメチルアンモニウムクロリドは以下として使用できます:
- グリシジルエステルを合成するためのグリシドールによるメチルエステルのエステル交換反応の触媒。
- ポリアニリン膜用のかさ高い親油性カチオン添加剤。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
367729-5G:
367729-VAR:
367729-1G:
367729-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Quaternary alkyl ammonium salt-catalyzed transformation of glycidol to glycidyl esters by transesterification of methyl esters
Tanaka S, et al.
ACS Catalysis, 8, 1097-1103 (2018)
Raman and UV-vis spectroscopic study of polyaniline membranes containing a bulky cationic additive
Lindfors T, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 518, 131-138 (2002)
Multisensing ion-selective field-effect transistors prepared by ionophore doping technique.
K Bezegh et al.
Analytical chemistry, 59(24), 2846-2848 (1987-12-15)
S S Smith et al.
The Journal of general physiology, 114(6), 799-818 (1999-12-01)
The cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) Cl channel exhibits lyotropic anion selectivity. Anions that are more readily dehydrated than Cl exhibit permeability ratios (P(S)/P(Cl)) greater than unity and also bind more tightly in the channel. We compared the selectivity
Jan Langmaier et al.
Analytical chemistry, 79(7), 2892-2900 (2007-02-24)
Chronopotentiometry and electrochemical impedance spectroscopy were used to study the transient behavior and the potentiometric response mechanism of the polymer membrane-based sensor for heparin. Membrane with a composition of 66 wt % poly(vinyl chloride), 33 wt % o-nitrophenyl octyl ether