Merck
87252
Supelco
Tetradodecylammonium nitrate
Selectophore, ≥99.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)10CH2]4N(NO3)
CAS番号:
分子量:
753.32
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
グレード
for ion-selective electrodes
品質水準
製品種目
Selectophore
アッセイ
≥99.0% (NT)
≥99.0%
フォーム
flakes
mp
103-105 °C
SMILES記法
[O-][N+]([O-])=O.CCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C48H100N.NO3/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49(46-42-38-34-30-26-22-18-14-10-6-2,47-43-39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)48-44-40-36-32-28-24-20-16-12-8-4;2-1(3)4/h5-48H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI Key
AHQMUYHFUYRUJV-UHFFFAOYSA-N
詳細
Tetradodecylammonium nitrate (TDDAN) is a quaternary ammonium salt, mainly used as electrolyte.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
アプリケーション
Selected application examples
TDDAN has been used as solvent in the preparation of microelectrodes based on AgI-Ag2O-V2O5 glass transducer.
Ion-pair suitable for a nitrate-selective field-effect transistor membrane.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
Ion-pair suitable for a nitrate-selective field-effect transistor membrane
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
87252-BULK:
87252-500MG:
87252-100MG:
87252-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
L. Campanella et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 26-27, 329-329 (1995)
Nitrate ion-selective sensor based on electrochemically prepared conducting polypyrrole films.
Sun, Bianting, and Peter G. Fitch.
Electroanalysis, 9.6, 494-497 (1997)
Ammonium-and nitrate-selective all-solid-state microelectrodes based on Agl-Ag~ 2O-V~ 2O~ 5 glass transducer.
Maminska, Renata, et al.
Chem. Anal. (Warsaw), 51.6, 899-899 (2006)