安全性情報
S9549
Sigma-Aldrich
スーパーオキシドジムスターゼ–ポリエチレングリコール ウシ赤血球由来
lyophilized powder, ≥1,350 units/mg protein
別名:
PEG-SOD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
形状
lyophilized powder
品質水準
200
400
比活性
≥1,350 units/mg protein
分子量
5000 Da
組成
Protein, ≥20% biuret
標識化の程度
≥10 mol PEG per mol protein
保管温度
−20°C
詳細
ウシ赤血球由来スーパーオキシドジスムターゼは、銅および亜鉛のスーパーオキシドジスムターゼです。銅および亜鉛イオンは、活性部位であるヒスチジン残基によって調整されます。βバレル構造を有しています。
アプリケーション
ウシ赤血球由来スーパーオキシドジスムターゼ-ポリエチレングリコールは以下の用途に使用されています:
  • 培養ウシ肺動脈内皮細胞のジヒドロエチジウム(DHE)蛍光測定のための肺切片のインキュベーション
  • サイトカイン産生への影響を調べるためのT細胞培養のサプリメント
  • DHE治療前の頸動脈切片のプレインキュベーション
生物化学的/生理学的作用
スーパーオキシドジスムターゼ-ポリエチレングリコール(SOD-PEG)は、傷害時におけるフリーラジカル除去においてSODよりも効果的です。卵胞細胞培養および卵巣組織移植中の酸化的損傷を低減します。また、SOD-PEGはミトコンドリア異常のスーパーオキシドの除去にも効果的です。
包装
容量はタンパク質含有量に基づいています。
その他情報
第二級アミンの結合を介してメトキシポリエチレングリコ-ル(分子量5,000)に共役した、ウシ赤血球由来のス-パ-オキシドジムスタ^ゼです。
物理的形状
PEGおよび5%クエン酸バッファ-塩を含有する凍結乾燥品
調製ノート
酵素由来
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S9183-90ML-PW:
S9549PROC:
S9549-VAR:
S9549-BULK-N:
S9549-BULK:
S9549-1MG:
S9549-1MG-PW:
S9549-PH:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Polyethylene glycol-superoxide dismutase prevents endotoxin-induced cardiac dysfunction
Supinski GS and Callahan LA
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 173(11), 1240-1247 (2006)
Pluronic modified leptin with increased systemic circulation, brain uptake and efficacy for treatment of obesity.
Yi X, Yuan D, Farr SA, et al.
Journal of Controlled Release : Official Journal of the Controlled Release Society, 191, 34-46 (2014)
Simone R Potje et al.
Free radical biology & medicine, 112, 587-596 (2017-09-14)
[Ru(terpy)(bdq)NO]
Roles of zinc and copper in modulating the oxidative refolding of bovine copper, zinc superoxide dismutase
Li HT, et al.
Acta biochimica et biophysica Sinica, 42(3), 183-194 (2010)
The beneficial effects of polyethylene glycol-superoxide dismutase on ovarian tissue culture and transplantation
Kim EJ, et al.
Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 32(10), 1561-1569 (2015)