製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥90% (HPCE)
フォーム
powder
溶解性
DMSO: soluble
蛍光検出
λex 380 nm; λem 407 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
適合性
suitable for fluorescence
SMILES記法
OC(=O)C(Cc1c2ccccc2c(CC(C(O)=O)C(O)=O)c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C22H18O8/c23-19(24)17(20(25)26)9-15-11-5-1-2-6-12(11)16(10-18(21(27)28)22(29)30)14-8-4-3-7-13(14)15/h1-8,17-18H,9-10H2,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)
InChI Key
DNUYOWCKBJFOGS-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
包装
アナリシスノート
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
75068-50MG:
75068-BULK:
75068-10MG:
75068-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック