Merck
241393
Sigma-Aldrich
N-フェニル-p-フェニレンジアミン
98%
別名:
4-アミノジフェニルアミン, バリアミンブルーRTベース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5NHC6H4NH2
CAS番号:
分子量:
184.24
Beilstein:
908935
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
mp
68-72 °C (lit.)
溶解性
ethanol: 10 mg/mL, clear, very dark red (Violet to brown to black solution)
SMILES記法
Nc1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H12N2/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,13H2
InChI Key
ATGUVEKSASEFFO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N-フェニル-p-フェニレンジアミンは、染毛剤の成分である工業用中間体です。
アプリケーション
N-フェニル-p-フェニレンジアミンは、高感度、迅速かつ選択的なフローインジェクション比色法による微量の亜硝酸塩の定量に使用されました。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
390.2 °F
引火点(℃)
199 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
241393-1KG:
241393-VAR:
241393-100G:
241393-BULK:
241393-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bi-Sheng Huang et al.
Polymers, 12(1) (2020-01-18)
A novel aniline tetramer (AT) capped electroactive imide oligomer (EIO) for metal corrosion protection was successfully synthesized in this study. The chemical structure of the EIO was characterized by liquid chromatography-mass spectrometry and Fourier-transform infrared spectroscopy. Furthermore, the redox behavior
S K Khanna et al.
International journal of cosmetic science, 9(3), 137-147 (1987-06-01)
Synopsis N-phenyl-p-phenylenediamine (N-PPDA), an industrial intermediate and hair dye ingredient, has been implicated in a variety of toxic symptoms including cutaneous manifestations. However, the role of physiological factors that may determine and modify its absorption and transport within and through
Shu-Chian Yang et al.
Polymers, 11(9) (2019-09-05)
Cancer has been one of the leading causes of human death for centuries. Magnetic hyperthermia is a promising technique to confine and control cancers. However, particles used in magnetic hyperthermia leaking from where the cancers are located could compromise human
Aleksandra Janoševic Ležaić et al.
Scientific reports, 6, 30724-30724 (2016-08-27)
We report about the first Raman spectroscopy study of a vesicle-assisted enzyme-catalyzed oligomerization reaction. The aniline dimer N-phenyl-1,4-phenylenediamine (= p-aminodiphenylamine, PADPA) was oxidized and oligomerized with Trametes versicolor laccase and dissolved O2 in the presence of sodium bis(2-ethylhexyl)sulfosuccinate (AOT) vesicles (80-100 nm
R Kadowaki et al.
Talanta, 48(1), 103-107 (2008-10-31)
A rapid, sensitive and selective flow-injection colorimetry method is proposed for the determination of trace amounts of nitrite. It is based on the nitrite's catalytic effect on the oxidative coupling of N-phenyl-p-phenylenediamine with N,N-dimethylaniline to produce a green dye (lambda(max)=735