Merck
CDS013697
Sigma-Aldrich
N-(1,3-Dimethylbutyl)-N′-phenyl-p-phenylenediamine
AldrichCPR
別名:
1-N-(4-Methylpentan-2-yl)-4-N-phenylbenzene-1,4-diamine, 4-(1,3-Dimethylbutylamino)diphenylamine, N-(1,3-Dimethylbutyl)-N′-phenyl-1,4-benzenediamine, N-(4-Methyl-2-pentyl)-N′-phenyl-p-phenylenediamine, N-Phenyl-N′-(1,3-dimethylbutyl)-1,4-phenylenediamine, N-Phenyl-N′-(1,3-dimethylbutyl)-p-phenylenediamine, N1-(1,3-Dimethylbutyl)-N4-phenyl-1,4-benzenediamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H24N2
CAS番号:
分子量:
268.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
形状
flakes
SMILES記法
CC(C)CC(C)Nc1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C18H24N2/c1-14(2)13-15(3)19-17-9-11-18(12-10-17)20-16-7-5-4-6-8-16/h4-12,14-15,19-20H,13H2,1-3H3
InChI Key
ZZMVLMVFYMGSMY-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
396.5 °F
引火点(℃)
202.5 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CDS013697-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Johannes W van Hoek et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(5) (2019-03-06)
Tires are an important vehicle component, as car handling, safety and fuel economy depend for a major part on the tire composition and construction. As a consequence, tires are improved continuously. The most prominent improvement in the recent past was