安全性情報
8.20536
Sigma-Aldrich
N,N′-Diphenyl-1,4-phenylenediamine
for synthesis
別名:
N,N′-Diphenyl-1,4-phenylenediamine, DPPD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
1,4-(C6H5NH)2C6H4
CAS番号:
分子量:
260.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
200-806-4
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
フォーム
crystals
有効性
2370 mg/kg LD50, oral (Rat)
4500 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
220-225 °C/1.33 hPa
mp
135 °C
密度
1.3 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
560 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N(c2ccc(cc2)Nc3ccccc3)c1ccccc1
InChI
1S/C18H16N2/c1-3-7-15(8-4-1)19-17-11-13-18(14-12-17)20-16-9-5-2-6-10-16/h1-14,19-20H
InChI Key
UTGQNNCQYDRXCH-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1