Merck
673625
Sigma-Aldrich
白金オクタエチルポルフィリン
95%
別名:
PtOEP, 白金(II) 2,3,7,8,12,13,17,18-オクタエチル-21H,23H-ポルフィリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H44N4Pt
CAS番号:
分子量:
727.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
>300 °C
λmax
381 nm
軌道エネルギー
HOMO 5.3 eV 
LUMO 3.2 eV 
OLEDデバイス性能
ITO/NPD/Alq3:PtOEP (4%)/Mg:Ag
  • Color: red
  • Max. Luminance: 100 Cd/m2
  • Max. EQE: 2.5 %
ITO/NPD/CBP:PtOEP(6%)/Mg:Ag
  • Color: red
  • Max. Luminance: 100 Cd/m2
  • Max. EQE: 0.8 %
SMILES記法
CCc1c(CC)c2cc3c(CC)c(CC)c4cc5nc(cc6c(CC)c(CC)c(cc1n2)n6[Pt]n34)c(CC)c5CC
InChI
1S/C36H44N4.Pt/c1-9-21-22(10-2)30-18-32-25(13-5)26(14-6)34(39-32)20-36-28(16-8)27(15-7)35(40-36)19-33-24(12-4)23(11-3)31(38-33)17-29(21)37-30;/h17-20H,9-16H2,1-8H3;/q-2;+2/b29-17-,30-18-,31-17-,32-18-,33-19-,34-20-,35-19-,36-20-;
InChI Key
WAODGUVBNLMTSF-XTPDIVBZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PtOEPは、酸素消光性の発光色素です。
アプリケーション
白金オクタエチルポルフィリン(PtOEP)は、ポリマー・ベースおよびシリカ・ベースの酸素センサーにおける蛍光色素として使用されることがあります。PtOEPは、OLEDの外部量子収率が高い、赤色三重項発光材料として使用されます。PtOEPは、CBPやAlq3といった母材のドーパントとして用いられます。PtOEPの赤色光の波長は、母材および処理条件にもよりますが、650 nm付近です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
673625-BULK:
673625-100MG:
673625-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Thin film dissolved oxygen sensor based on platinum octaethylporphyrin encapsulated in an elastic fluorinated polymer.
Gillanders RN, et al.
Analytica Chimica Acta null
Jabbour, G.E.; Wang, J.-F.; Peyghambarian, N.
Applied Physics Letters, 80, 2026-2028 (2002)
Thin film dissolved oxygen sensor based on platinum octaethylporphyrin encapsulated in an elastic fluorinated polymer.
Gillanders RN, et al.
Analytica Chimica Acta, 1-6 null
Porphyrin-doped sol-gel glass as a probe for oxygen sensing
Lee SK and Okura I
Analytica Chimica Acta, 181-188 null
Quantum efficiency roll-off at high brightness in fluorescent and phosphorescent organic light emitting diodes
Giebink, N.; Forrest, S.
Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics, 77, 235215-235215 (2008)
資料
Organic Semiconductor Laser Materials
九州大学 安達先生に有機半導体レーザー材料についてレビューしていただきました。有機ELデバイスが実用化を迎え、その技術を発展させた次世代デバイスとして有機半導体レーザーダイオードの実現が期待されています。
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study
Shinar教授(米国アイオワ州立大学)が、低コストで使い捨て可能な非侵襲的ウェアラブルバイオエレクトロニクスとしての、有機およびハイブリッド型エレクトロニクスを利用した多種多様なセンサー構成の発展について要約します。
すべて表示