アッセイ
≥83.0% (HPLC)
品質水準
形状
powder or crystals
組成
Dye content, 85%
mp
182 °C (dec.) (lit.)
λmax
618.0-624.0 nm in hexane
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(C)(C)c1cc2nc1nc3cc(c(nc4cc(c(n4)nc5cc(c(n2)[nH]5)C(C)(C)C)C(C)(C)C)[nH]3)C(C)(C)C
InChI
1S/C32H42N8/c1-29(2,3)17-13-21-33-25(17)37-22-14-18(30(4,5)6)27(34-22)39-24-16-20(32(10,11)12)28(36-24)40-23-15-19(31(7,8)9)26(35-23)38-21/h13-16H,1-12H3,(H2,33,34,35,36,37,38,39,40)
InChI Key
DKCJDGYFHWIGBO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
428361-VAR:
428361-250MG:
428361-BULK:
428361-50MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック