Merck
91877
Sigma-Aldrich
トリメトキシ(3,3,3-トリフルオロプロピル)シラン
≥97.0% (GC)
別名:
3,3,3-トリフルオロプロピル-トリメトキシシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13F3O3Si
CAS番号:
分子量:
218.25
Beilstein:
1762962
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.355
bp
144 °C (lit.)
密度
1.142 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
CO[Si](CCC(F)(F)F)(OC)OC
InChI
1S/C6H13F3O3Si/c1-10-13(11-2,12-3)5-4-6(7,8)9/h4-5H2,1-3H3
InChI Key
JLGNHOJUQFHYEZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
トリメトキシ(3,3,3-トリフルオロプロピル)シランは、種々の有機ケイ素化合物を合成するための試薬として使用される有機ケイ素化合物です。
アプリケーション
トリメトキシ(3,3,3-トリフルオロプロピル)シランは、様々なシルセスキオキサン系ポリマーの合成に一般的に使用されます。油および水の分離のためのマクロポーラスゲルの合成における前駆体です。また、水溶液からのウラン除去用の疎水性シリカエアロゲルの合成にも使用できます。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
100.4 °F - closed cup
引火点(℃)
38 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
91877-5ML:
91877-25ML:
91877-BULK:
91877-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Precision synthesis of a fluorinated polyhedral oligomeric silsesquioxane-terminated polymer and surface characterization of its blend film with poly (methyl methacrylate).
Koh K, et al.
Macromolecules, 38(4), 1264-1270 (2005)
Hepta (3, 3, 3-trifluoropropyl) polyhedral oligomeric silsesquioxane-capped poly (N-isopropylacrylamide) telechelics: synthesis and behavior of physical hydrogels.
Wang L, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 3(3), 898-909 (2011)
Facile synthesis of marshmallow?like macroporous gels usable under harsh conditions for the separation of oil and water.
Hayase G, et al.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 125(7), 2040-2043 (2013)
Granulated activated carbon modified with hydrophobic silica aerogel-potential composite materials for the removal of uranium from aqueous solutions.
Coleman S J, et al.
Environmental Science & Technology, 37(10), 2286-2290 (2003)