Merck
448931
Sigma-Aldrich
トリクロロ(1H,1H,2H,2H-パーフルオロオクチル)シラン
97%
別名:
トリクロロ(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-トリデカフルオロオクチル)シラン, 1H,1H,2H,2H-パーフルオロオクチル-トリクロロシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3(CF2)5CH2CH2SiCl3
CAS番号:
分子量:
481.54
Beilstein:
6154526
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.352 (lit.)
bp
192 °C (lit.)
密度
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C8H4Cl3F13Si/c9-25(10,11)2-1-3(12,13)4(14,15)5(16,17)6(18,19)7(20,21)8(22,23)24/h1-2H2
InChI Key
PISDRBMXQBSCIP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリクロロ(1 H、1 H,2H ,2H-パーフルオロオクチル)シラン(PFOCTS)は、さまざまな基板上に自己組織化単分子膜(SAM)を形成するクロロシランです。本化合物は、主に超疎水性で表面を修飾するために使用されます。本化合物は、表面エネルギーの低い生体適合性ポリマーです。PFOCTSは、鋳型からのさまざまな複合材料の取外しを容易にする高い濡れ性を有する防汚性を示します。
アプリケーション
PFOCTSは、ソフトリソグラフィーを用いたマイクロ流体デバイス製造のための基板のシラン化に使用されるカップリング剤です。また、ポリマーマトリックス中の不溶性界面活性剤の定量分析のため、化学的にパターン化した表面を形成するシリコンベースで使用することができます。アルミナ膜は、超疎水性ポリイミド(PI)ベースのナノチューブアレイを形成するため、PFOCTSを用いて処理することができます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
448931-BULK:
448931-VAR:
448931-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Biomimetic polyimide nanotube arrays with slippery or sticky superhydrophobicity
Zhu S, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 344(2), 541-546 (2010)
Extensive adipogenic and osteogenic differentiation of patterned human mesenchymal stem cells in a microfluidic device
Tenstad Ellen, et al.
Lab on a chip, 10(11), 1401-1409 (2010)
Soluble surfactant spreading on spatially confined thin liquid films
Hanyak M, et al.
Soft Matter, 8(29), 7660-7671 (2012)
Superhydrophobic surfaces fabricated by microstructuring of stainless steel using a femtosecond laser.
Wu B, et al.
Applied Surface Science, 256(1), 61-66 (2009)
Immobilization of polysaccharides on a fluorinated silicon surface
Wang A, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 47(1), 57-63 (2006)