安全性情報
NIST2942
Relative intensity correction standard for fluorescence spectroscopy
NIST® SRM® 2942, ultraviolet emission
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
solid
包装
pkg of each (12.5 x 12.5 x 45) mm
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
general analytical
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B Inhalation
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Jan Code
NIST2942:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)