安全性情報
NIST2943
Relative intensity correction standard for fluorescence spectroscopy
NIST SRM 2943, blue emission
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
for fluorescence
品質水準
包装
pkg of each (12.5 x 12.5 x 45) mm
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
general analytical
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
NIST2943:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)