安全性情報
NIST1932
Fluorescein solution
NIST® SRM® 1932
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 3 x 2 mL
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
フォーマット
single component solution
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use in establishing a reference scale for fluorescence intensity based upon Molecules of Equivalent Soluble Fluorophore (MESF) units. A unit of SRM 1932 consists of three flamed sealed amber glass ampoules, each containing approximately 2.0 mL of fluorescein in an aqueous borate buffer. For more information, plese refer to the SDS and COA.
SRM 1932_cert
SRM 1932_SDS
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Fluorescein
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Fluorescein, DHBBA, Ethanol, Methyl Isobutyl Ketone, Ethyl Acetate, Total Organics, Potassium (K), Sodium (Na), Chloride (Cl)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST1932:4548173372655
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)