安全性情報
67884
Supelco
フルオレセインナトリウム塩 - CAPS 溶液
for fluorescence, ≥95.0% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12190000
NACRES:
NA.21
グレード
for fluorescence
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
濃度
1 mM fluorescein sodium salt in 20 mM CAPS, pH 10.0
λmax
490 nm±5 nm
蛍光検出
λex 490 nm; λem 514 nm in 20 mM CAPS, pH 10.0
検出方法
fluorometric
保管温度
2-8°C
詳細
推奨保存温度は15°Cです。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
67884-VAR-F:
67884-10ML-F:
67884-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)