Merck
I2633
Sigma-Aldrich
カルディオグリーン
Powder
別名:
IC グリーン, インドシアニングリーン, フォックスグリーン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C43H47N2NaO6S2
CAS番号:
分子量:
774.96
Beilstein:
4115884
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
カルディオグリーン, polymethine dye
品質水準
フォーム
powder
組成
Dye content, ≥75%
テクニック
titration: suitable
green to very dark green
溶解性
water: 0.01 g/mL
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].CC1(C)/C(=C\C=C\C=C\C=C\C2=[N+](CCCCS([O-])(=O)=O)c3ccc4ccccc4c3C2(C)C)N(CCCCS([O-])(=O)=O)c5ccc6ccccc6c15
InChI
1S/C43H48N2O6S2.Na/c1-42(2)38(44(28-14-16-30-52(46,47)48)36-26-24-32-18-10-12-20-34(32)40(36)42)22-8-6-5-7-9-23-39-43(3,4)41-35-21-13-11-19-33(35)25-27-37(41)45(39)29-15-17-31-53(49,50)51;/h5-13,18-27H,14-17,28-31H2,1-4H3,(H-,46,47,48,49,50,51);/q;+1/p-1
InChI Key
MOFVSTNWEDAEEK-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カルディオグリーンは負電荷を持つポリメチン色素で、タンパク質と非共有結合蛍光錯体を形成します。この「偽性蛍光発生(pseudofluorogenic)」特性は、キャピラリー電気泳動/ダイオードレーザ励起蛍光検出によるタンパク質測定に利用されています。
アプリケーション
カルディオグリーンは、ヒト血清アルブミン、リボヌクレアーゼA、トランスフェリン、シトクロムcなど、いくつかの標識タンパク質の分析に使用されています。
カルディオグリーンは、眼内膜染色剤として使用されています。 心拍出量の色素希釈法で使用されています。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
アナリシスノート
溶解度:10 mL H2Oに0.01 g : 緑色~極濃緑色
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
I2633-BULK:
I2633-50MG:
I2633-100MG:
I2633-VAR:
I2633-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
E M McCorquodale et al.
Electrophoresis, 22(12), 2403-2408 (2001-08-25)
Indocyanine green (ICG)--a negatively charged, polymethine dye--can interact noncovalently with proteins to form fluorescent complexes, with excitation and emission maxima near 780 and 820 nm, respectively. This behavior was realized utilizing either a 100 mM phosphate buffer or a 25
Mixed S-nitrosylated polymerized bovine hemoglobin species moderate hemodynamic effects in acutely hypoxic rats.
Irwin D et al.
American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology, 42, 200-200 (2010)
Aqueous Angiography with Fluorescein and Indocyanine Green in Bovine Eyes.
Huang AS et al.
Translational vision science & technology, 5, 5-5 (2016)
Toshiki Endo et al.
Journal of neurosurgery. Spine, 18(5), 443-449 (2013-03-12)
The characteristics and efficacy of indocyanine green (ICG) videoangiography in cavernous malformation (CM) have not been fully elucidated. The purpose of this paper is to examine the potential utility of ICG videoangiography in the surgical treatment of intramedullary CMs. The
Ran Tivony et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 10(6), 1041-1048 (2014-04-23)
In this paper we describe the preparation of novel Near Infrared (NIR) fluorescent nanoparticles for application in medical imaging of colorectal tumors. The nanoparticles are prepared by using only non-covalent binding processes of molecules which are approved for clinical use.