Merck
543365
Sigma-Aldrich
IR-820
Dye content 80 %
別名:
2-[2-[2-クロロ-3-[[1,3-ジヒドロ-1,1-ジメチル-3-(4-スルホブチル)-2H-ベンゾ[e]インドール-2-イリデン]-エチリデン]-1-シクロヘキセン-1-イル]-エテニル]-1,1-ジメチル-3-(4-スルホブチル)-1H-ベンゾ[e]インドリウムヒドロキシド 分子内塩, ナトリウム塩, ニューインドシアニングリーン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C46H50ClN2NaO6S2
CAS番号:
分子量:
849.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
組成
Dye content, 80%
品質水準
mp
>300 °C (lit.)
λmax
820 nm
SMILES記法
[Na+].CC1(C)\C(=C\C=C2/CCCC(\C=C\C3=[N+](CCCCS([O-])(=O)=O)c4ccc5ccccc5c4C3(C)C)=C2Cl)N(CCCCS([O-])(=O)=O)c6ccc7ccccc7c16
InChI
1S/C46H51ClN2O6S2.Na/c1-45(2)40(48(28-9-11-30-56(50,51)52)38-24-20-32-14-5-7-18-36(32)42(38)45)26-22-34-16-13-17-35(44(34)47)23-27-41-46(3,4)43-37-19-8-6-15-33(37)21-25-39(43)49(41)29-10-12-31-57(53,54)55;/h5-8,14-15,18-27H,9-13,16-17,28-31H2,1-4H3,(H-,50,51,52,53,54,55);/q;+1/p-1
InChI Key
RANIQVAJHXBIAY-UHFFFAOYSA-M
詳細
IR-820はインドシアニン色素であり、水溶液中で690 nmにおいて広い吸光帯を有します。IR-820は近赤外色素(NIR)であり、モル吸光係数は72 x 104 dm3mol−1cm−1です。
アプリケーション
IR-820はコスト効率が高く細胞毒性が低いイメージング剤です。癌に対する画像ガイド下光温熱療法に使用できます。また、動物における感染組織の検出および定量のための造影剤として使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
543365-1G:
543365-VAR:
543365-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
SERS characterization of the indocyanine-type dye IR-820 on gold and silver nanoparticles in the near infrared
Neves TBV and Andrade GFS
Journal of Spectroscopy (New York, NY, United States), 2015 (2015)
IR 820 stabilized multifunctional polycaprolactone glycol chitosan composite nanoparticles for cancer therapy
Kumar P and Srivastava R
Royal Society of Chemistry Advances, 5(69), 56162-56170 (2015)
Near-infrared imaging of injured tissue in living subjects using IR-820
Prajapati SI, et al.
Molecular Imaging, 8(1), 7290-2009 (2009)
IR 820 dye encapsulated in polycaprolactone glycol chitosan: Poloxamer blend nanoparticles for photo immunotherapy for breast cancer
Kumar P and Srivastava R
Materials Science and Engineering, C, 57(69), 321-327 (2015)
Xia Dong et al.
Biomaterials, 209, 111-125 (2019-04-30)
As synergistic photothermal immunotherapy has developed as one of the most attractive strategies for cancer therapy, it is crucial to design an effective photothermal immunotherapy system to enhance the synergistic anti-tumor effect and reveal the essential role of each treatment.
資料
グラフェンベースのナノ材料は、DNA、たんぱく質、細胞、標的薬剤、ポリマー、ナノ粒子などと結合可能であり、多用な化学的性質を有するため、生物医学研究のための魅力的なナノプラットフォームとなります。
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.