Merck
260932
Sigma-Aldrich
IR-140
Dye content 95 %
別名:
5,5′-ジクロロ-11-ジフェニルアミノ-3,3′-ジエチル-10,12-エチレンチアトリカルボシアニンパークロラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C39H34Cl3N3O4S2
CAS番号:
分子量:
779.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
品質水準
自己発火温度
1075 °F
組成
Dye content, 95%
mp
250-252 °C (lit.)
λmax
823 nm
SMILES記法
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCN1C(/Sc2ccc(Cl)cc12)=C\C=C3/CCC(\C=C\c4sc5ccc(Cl)cc5[n+]4CC)=C3N(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C39H34Cl2N3S2.ClHO4/c1-3-42-33-25-29(40)19-21-35(33)45-37(42)23-17-27-15-16-28(18-24-38-43(4-2)34-26-30(41)20-22-36(34)46-38)39(27)44(31-11-7-5-8-12-31)32-13-9-6-10-14-32;2-1(3,4)5/h5-14,17-26H,3-4,15-16H2,1-2H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI Key
UVLDECUUBLLYRG-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
レ-ザ-用色素に適しています。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
260932-500MG:
260932-100MG:
260932-BULK:
260932-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ankun Yang et al.
Nature communications, 6, 6939-6939 (2015-04-22)
Plasmon lasers can support ultrasmall mode confinement and ultrafast dynamics with device feature sizes below the diffraction limit. However, most plasmon-based nanolasers rely on solid gain materials (inorganic semiconducting nanowire or organic dye in a solid matrix) that preclude the
Ken-Ichi Yamashita et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(16), 3633-3640 (2019-12-28)
Facile redox-induced aromatic-antiaromatic interconversions were accomplished by using β-tetracyano-21,23-dithiaporphyrin (CN4 S2 Por). Introduced cyano groups not only increased the reduction potential of the porphyrin core but also stabilized the antiaromatic isophlorin (CN4 S2 Iph) by π conjugation. The reduction of
Yogita Silori et al.
The journal of physical chemistry. B, 124(31), 6825-6834 (2020-07-10)
Photophysical properties of tricarbocyanine dyes in various solvents have been widely investigated using a variety of spectroscopic tools. However, the presence of several ground-state isomers and interconversion between these isomers on an ultrafast timescale upon photoexcitation render unambiguous assignment of
資料
グラフェンベースのナノ材料は、DNA、たんぱく質、細胞、標的薬剤、ポリマー、ナノ粒子などと結合可能であり、多用な化学的性質を有するため、生物医学研究のための魅力的なナノプラットフォームとなります。
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.