Merck
543349
Sigma-Aldrich
IR-806
Dye content 90 %
別名:
2-[2-[2-クロロ-3-[2-[1,3-ジヒドロ-3,3-ジメチル-1-(4-スルホブチル)-2H-インドール-2-イリデン]-エチリデン]-1-シクロペンテン-1-イル]-エテニル]-3,3-ジメチル-1-(4-スルホブチル)-3H-インドリウムヒドロキシド、内塩 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C37H44ClN2NaO6S2
分子量:
735.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
品質水準
組成
Dye content, 90%
mp
214-218 °C (lit.)
λmax
806 nm
SMILES記法
[Na+].CC1(C)\C(=C\C=C2/CCC(\C=C\C3=[N+](CCCCS([O-])(=O)=O)c4ccccc4C3(C)C)=C2Cl)N(CCCCS([O-])(=O)=O)c5ccccc15
InChI
1S/C37H45ClN2O6S2.Na/c1-36(2)29-13-5-7-15-31(29)39(23-9-11-25-47(41,42)43)33(36)21-19-27-17-18-28(35(27)38)20-22-34-37(3,4)30-14-6-8-16-32(30)40(34)24-10-12-26-48(44,45)46;/h5-8,13-16,19-22H,9-12,17-18,23-26H2,1-4H3,(H-,41,42,43,44,45,46);/q;+1/p-1
InChI Key
MIOUAELAUIYKFC-UHFFFAOYSA-M
詳細
IR-806は、730~800 nmの範囲に吸光ピークを有する近赤外線(NIR)シアニン色素です。IR-806は水溶性色素であり、一般にNIR色素レーザーの活性媒質として使用されています。生物医学分野で有用な光安定性色素です。
アプリケーション
IR-806は、色素増感太陽電池(DSSC)、バイオイメージング、光学ディスプレイなど、さまざまな用途に使用できます。
特徴および利点
水溶性、レーザーおよび近赤外色素
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
543349-VAR:
543349-BULK:
543349-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Dye-sensitized core/active shell upconversion nanoparticles for optogenetics and bioimaging applications
Wu X, et al.
ACS Nano, 10(1), 1060-1066 (2016)
A new water-soluble near-infrared croconium dye
Song X and Foley JW
Dyes and Pigments, 78(1), 60-64 (2008)
Multiple hybridized resonances of IR-806 chromonic molecules strongly coupled to Au nanorods
Zhang Y, et al.
Nanoscale, 7(18), 8503-8509 (2015)
Broadband dye-sensitized upconversion of near-infrared light
Zou W, et al.
Nature Photonics, 6(8), 560-560 (2012)
Large assembly formation via a two-step process in a chromonic liquid crystal
Mills EA, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 116(45), 13506-13515 (2012)
資料
グラフェンベースのナノ材料は、DNA、たんぱく質、細胞、標的薬剤、ポリマー、ナノ粒子などと結合可能であり、多用な化学的性質を有するため、生物医学研究のための魅力的なナノプラットフォームとなります。
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.