組成
Dye content, 90%
mp
209-212 °C (lit.)
λmax
782 nm
SMILES記法
[Na+].CC1(C)\C(=C\C=C2/CCCC(\C=C\C3=[N+](CCCCS([O-])(=O)=O)c4ccccc4C3(C)C)=C2Cl)N(CCCCS([O-])(=O)=O)c5ccccc15
InChI
1S/C38H47ClN2O6S2.Na/c1-37(2)30-16-5-7-18-32(30)40(24-9-11-26-48(42,43)44)34(37)22-20-28-14-13-15-29(36(28)39)21-23-35-38(3,4)31-17-6-8-19-33(31)41(35)25-10-12-27-49(45,46)47;/h5-8,16-23H,9-15,24-27H2,1-4H3,(H-,42,43,44,45,46,47);/q;+1/p-1
InChI Key
QQIQAVJARACLHE-UHFFFAOYSA-M
詳細
アプリケーション
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
543292-VAR:
543292-250MG:
543292-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
グラフェンベースのナノ材料は、DNA、たんぱく質、細胞、標的薬剤、ポリマー、ナノ粒子などと結合可能であり、多用な化学的性質を有するため、生物医学研究のための魅力的なナノプラットフォームとなります。
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.