Merck
FD20S
Sigma-Aldrich
フルオレセインイソチオシアナート–デキストラン
average mol wt 20,000
別名:
FITC–デキストラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
由来生物
sugar beets root
品質水準
結合体
FITC conjugate
フォーム
powder
分子量
average mol wt 20,000
標識化の程度
0.003-0.020 mol FITC per mol glucose
yellow to dark yellow
溶解性
water: 25 mg/mL
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
デキストランはアンヒドログルコースのポリマーです。 約95%のα-D-(166)結合から成ります。 残りの(163)結合はデキストランの分枝を構成します。分枝長のデータに矛盾があることは、平均分枝長が3グルコース単位未満であることを示唆しています。しかし、他の方法では、50グルコース単位を超える分枝が存在することが示されています。天然のデキストランは、分子量(MW)が900万~5億の範囲であることが分かっています。低MWのデキストランは分枝がわずかに少なく、MWの分布範囲がさらに狭くなります。MWが10,000を超えるデキストランは、高度に枝分かれしたような挙動を示します。 デキストラン分子の対称性はMWが増えるにつれて向上します。 MWが2,000~10,000のデキストランは拡張可能なコイルの特性を示します。 MWが2,000未満のデキストランはさらにロッド様の形状を示します。デキストランのMWは、低角度レーザー光散乱、サイズ排除クロマトグラフィー、銅錯体およびアントロン試薬比色還元末端糖測定、粘度といった方法のいずれか1つ以上によって測定します。
アプリケーション
FITC-デキストランは、マイクロフルオリメトリーを利用した微小循環と細胞透過性の研究に広く使用されます。 FITC-デキストランは、植物細胞壁の空隙率と毛細血管透過率の研究に使用されています。血漿タンパク質はFITC-dextranと結合しないことが示されています。
FITC-デキストランは、心血管、微小循環、潅流、細胞単層および細胞膜透過性研究で血流、膜損傷、血管ドレナージ、腎排出などのプロセスの測定を支える蛍光フラックス・トレーサー化合物として使用されます。低分子量FITC-デキストランも、エンドサイトーシス、細胞結合透過性などのプロセスを測定するのに使用されます。フルオレセイン-デキストラン、20 kDaは、エンドサイトーシス、オスモポレーションなどの細胞プロセスの研究に使用できます。 FITC-デキストラン-20は、内皮または上皮単層空隙率、細胞層内での頂端-側底運動および細胞結合透過性の研究に使用できます。 FITC-デキストラン-20は、水素、コラーゲン・ミニロッドなどの構造からの薬物放出を研究するためのモデル化合物として使用できます。
フルオロセインイソチオシアナートで標識されたデキストランは、動物における灌流試験に使用することが可能です。
関連事項
FD-20と同様ですが、シグマの製品です。
調製ノート
シグマは、一般にFITCデキストランの水溶性を25 mg/ml以上の濃度で試験します。 溶液は光から保護しなければなりません。 In vivoでのFITC-デキストランは24時間を超える安定性を有します。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範なデキストランを包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
FD20S-VAR:
FD20S-BULK:
FD20S-100MG:
FD20S-250MG:
FD20S-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Marcia Regina da Silva Pedrini et al.
Applied microbiology and biotechnology, 98(3), 1271-1280 (2013-12-10)
Internalization of hydrophilic molecules into yeast cytosol is required for different applications such as cell transformation or preservation of water soluble components by bioencapsulation. However, these molecules are not able to cross the plasma membrane and strategies have to be
Hiroshi Hara et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 82(4), 629-635 (2017-11-28)
Megalo-type isomaltosaccharides are an enzymatically synthesized foodstuff produced by transglucosylation from maltodextrin, and they contain a mid-chain length polymer of D-glucose with α-1,6-glycoside linkages. The injection of a solution of megalo-type isomaltosaccharides (1-4%(w/v), average DP = 12.6), but not oligo-type isomaltosaccharides (average
Sunali Bhatnagar et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 103(6), 1903-1912 (2014-04-11)
Ultrasound (US) exposure of soft tissues, such as the skin, has been shown to increase permeability, enhancing the passage of drug molecules via passive processes such as diffusion. However, US regimes have not been exploited to enhance active convective transport
Kaushik Parthasarathi
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 303(1), L33-L42 (2012-05-09)
Acid aspiration, a common cause of acute lung injury, leads to alveolar edema. Increase in lung vascular permeability underlies this pathology. To define mechanisms, isolated rat lungs were perfused with autologous blood. Hydrochloric acid and rhodamine-dextran 70 kDa (RDx70) were
Damia Mawad et al.
International journal of pharmaceutics, 366(1-2), 31-37 (2008-09-24)
Injectable hydrogels have potential biomedical applications ranging from tissue fillers to drug delivery vehicles. This study focussed on evaluating the structure of poly(vinyl alcohol) (PVA) hydrogels of variable solid content and high molecular weight model drug release from the networks
関連コンテンツ
Dextran is a polymer of anhydroglucose. It is composed of approximately 95% alpha-D-(166) linkages. The remaining (163) linkages account for the branching of dextran.