Merck
46945
Sigma-Aldrich
フルオレセインイソチオシアナート–デキストラン
average mol wt 70,000, (FITC:Glucose = 1:250)
別名:
FITC-Dextran 70, FITC–デキストラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.32
由来生物
synthetic
品質水準
結合体
FITC conjugate
フォーム
powder
分子量
average mol wt 70,000
組成
(FITC:Glucose = 1:250)
標識化の程度
~0.004 mol/mol FITC glucose
溶解性
H2O: 50 mg/mL, hazy, orange to very deep orange
蛍光検出
λex 492 nm; λem 518 nm in ethanol
アプリケーション
cell analysis
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
フルオレセインイソチアネート-デキストラン(FITC-デキストラン70)は、細胞透過性、食作用、エンドサイトーシスなどの細胞プロセスや生体分子の送達を調べるための蛍光プローブとして使用されます。FITC-Dextran 70は、医薬品送達賦形剤の封入および放出能に関する能力、選択性および効率を研究するために使用できます。
フルオレセインイソチオシアネ-トでラベルされたデキストランは動物での灌流実験に使用可能です。
フルオロセインイソチオシアナートで標識されたデキストランは、動物における灌流試験に使用することが可能です。
その他情報
浮遊培養した植物細胞によるFITCおよびFITC-デキストランの内部移行に用いられます。白血球による体液の飲作用の研究にもお使いいただけます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Use of horseradish peroxidase and fluorescent dextrans to study fluid pinocytosis in leukocytes.
J M Oliver et al.
Methods in enzymology, 108, 336-347 (1984-01-01)
Misty R Riddle et al.
Developmental biology, 441(2), 285-296 (2018-06-09)
Through the course of evolution, the gastrointestinal (GI) tract has been modified to maximize nutrient absorption, forming specialized segments that are morphologically and functionally distinct. Here we show that the GI tract of the Mexican tetra, Astyanax mexicanus, has distinct
L. Cole et al.
Journal of Cell Science, 96, 721-721 (1990)
Siegfried Weisenburger et al.
Cell, 177(4), 1050-1066 (2019-04-16)
Calcium imaging using two-photon scanning microscopy has become an essential tool in neuroscience. However, in its typical implementation, the tradeoffs between fields of view, acquisition speeds, and depth restrictions in scattering brain tissue pose severe limitations. Here, using an integrated
Louise Coppin et al.
Cells, 8(8) (2019-08-10)
The efficacy of mesenchymal stem cell infusion is currently tested in numerous clinical trials. However, therapy-induced thrombotic consequences have been reported in several patients. The aim of this study was to optimize protocols for heterologous human adult liver-derived progenitor cell