安全性情報
R9379
Sigma-Aldrich
ローダミンB イソチオシアナート–デキストラン
average mol wt ~70,000
別名:
RITC-デキストラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171501
NACRES:
NA.56
分子量
average mol wt ~70,000
品質水準
標識化の程度
0.002-0.015 mol RITC per mol glucose
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ローダミンBは、チオールに反応する光安定性蛍光色素です。
アプリケーション
ローダミンBイソチオシアナート-デキストランは以下の用途に用いられています:
  • A、CI-M6PR-GFP、Lamp1-CFP-発現野生型マウス胎児線維芽細胞(MEF)に標識するため
  • エンドソーム/ファゴソーム融合アッセイでエンドソームの融合率を測定するため
  • ヒーラ細胞取り込みをモニタリングするためのポレーション培地の構成要素として
ロ-ダミンBイソチオシアネ-トをラベルしたデキストランは動物での潅流実験での使用が可能です。
生物化学的/生理学的作用
ローダミンBは、組織を赤色~紫色に染色し、鮮やかな赤色で蛍光発光します。昆虫のマーキングによく用いられます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
R9379-250MG:
R9379-VAR:
R9379-1G:
R9379-BULK:
R9379-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sidi A Bencherif et al.
Biomacromolecules, 10(9), 2499-2507 (2009-08-29)
A nanostructured hyaluronic acid (HA) hydrogel was prepared by a combination of atom transfer radical polymerization (ATRP) and Michael-type addition reaction. Biodegradable POEO(300)MA-co-PHEMA nanogels with pendent hydroxy groups were prepared by activators generated by electron transfer ATRP in cyclohexane inverse
Atg5 regulates late endosome and lysosome biogenesis
Peng JY, et al.
Science China: Life Sciences, 57(1), 59-68 (2014)
Xiuqing Gong et al.
Lab on a chip, 10(19), 2622-2627 (2010-08-07)
We report a simple, low-cost and detachable microfluidic chip incorporating easily accessible paper, glass slides or other polymer films as the chip materials along with adhesive wax as the recycling bonding material. We use a laser to cut through the
Shikha Prasad et al.
Redox biology, 12, 58-69 (2017-02-18)
Cigarette smoking (CS) is associated with vascular endothelial dysfunction in a causative way primarily related to the TS content of reactive oxygen species (ROS), nicotine, and inflammation. TS promotes glucose intolerance and increases the risk of developing type-2 diabetes mellitus
Mohammad A Kaisar et al.
Redox biology, 13, 353-362 (2017-06-25)
Recently published in vitro and in vivo findings strongly suggest that BBB impairment and increased risk for stroke by tobacco smoke (TS) closely resemble that of type-2 diabetes (2DM) and develop largely in response to common key modulators such oxidative