安全性情報
R8881
Sigma-Aldrich
ローダミンB イソチオシアナート–デキストラン
Powder
別名:
RITC-デキストラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
NA.47
製品名
ローダミンB イソチオシアナート–デキストラン, average mol wt ~10,000
フォーム
powder
品質水準
分子量
average mol wt ~10,000
標識化の程度
0.002-0.01 mol RITC per mol glucose
テクニック
titration: suitable
light pink to red
very dark purple
溶解性
water: 10 mg/mL, clear, pink
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ローダミンBは、チオールに反応する光安定性蛍光色素です。ローダミンBイソチオシアネートはアミノキサンテンであり、カルボン酸とイソチオシアン酸の置換基をペンダントフェニル環に持ちます。
アプリケーション
ロ-ダミンBイソチオシアネ-トをラベルしたデキストランは動物での潅流実験での使用が可能です。
ローダミンBイソチオシアネート(NE)標識デキストランは、エンドサイトーシス活性の研究や標識細胞の遊走の検出のための蛍光プローブとしてよく使用されます。また、動物における灌流検査にも適しています。ローダミンBイソチオシアネート–デキストランは、in vivoゼブラフィッシュ血液脳関門(BBB)色素拡散アッセイに使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ローダミンBは、組織を赤色~紫色に染色し、鮮やかな赤色で蛍光発光します。昆虫のマーキングによく用いられます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
R8881-5G:
R8881-100MG:
R8881-250MG:
R8881-1G:
R8881-VAR:
R8881-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xiaotong Wu et al.
Journal of molecular cell biology, 10(6), 479-493 (2018-07-31)
Oocytes, the irreplaceable gametes for generating a new organism, are matured in the ovary of living female animals. It is unknown whether any genetic manipulations can be applied to immature oocytes inside the living ovaries. As a proof-of-concept, we here
Specific binding of a mutated fragment of Clostridium perfringens enterotoxin to endothelial claudin-5 and its modulation of cerebral vascular permeability
Zhuangbin Liao
Neuroscience (2016)
Ruitao Su et al.
Science advances, 6(41) (2020-10-11)
Microfluidic devices fabricated via soft lithography have demonstrated compelling applications such as lab-on-a-chip diagnostics, DNA microarrays, and cell-based assays. These technologies could be further developed by directly integrating microfluidics with electronic sensors and curvilinear substrates as well as improved automation
Jiawei Sun et al.
Development (Cambridge, England), 145(19) (2018-08-24)
Maternal mRNAs and proteins dictate early embryonic development before zygotic genome activation. In the absence of transcription, elaborate control of maternal mRNA translation is of particular importance for oocyte maturation and early embryogenesis. By analyzing zebrafish ybx1 mutants with a
Jeremy Gingrich et al.
Chemosphere, 263, 128304-128304 (2020-11-07)
Gap junction intercellular communication (GJIC) is necessary for ovarian function, and it is temporospatially regulated during follicular development and ovulation. At outermost layer of the antral follicle, theca cells provide structural, steroidogenic, and vascular support. Inter- and extra-thecal GJIC is