Merck
FD40
Sigma-Aldrich
フルオレセインイソチオシアナート–デキストラン
average mol wt 40,000
別名:
FITC–デキストラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
由来生物
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
品質水準
結合体
FITC conjugate
フォーム
powder
分子量
average mol wt 40,000
標識化の程度
0.001-0.020 mol FITC per mol glucose
light yellow to dark orange
溶解性
H2O: 25 mg/mL
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
デキストランは無水グルコースのポリマーです。約95%のアルファD-(166)リンケージで構成されています。残りの(163)リンクは、デキストランの分岐の原因になります。分岐の長さに関するデータの矛盾から、平均的な分岐の長さは3グルコース単位未満であることが分かります。ただし、その他の方法は、50を超えるグルコース単位の分岐が存在することを示します。ネイティブデキストランの分子量(MW)は900万~5億の範囲であることが分かっています。MWが低いデキストランは分岐がわずかに少なく、MW分布の範囲が狭くなります。MWが10,000を超えるデキストランは、高度に分岐しているように動作します。デキストラン分子の対称性は、MWが増加するにつれて高まります。MWが2,000~10,000のデキストランは、拡張可能なコイルの特性を示します。MWが2,000未満の場合、デキストランはさらに棒状になります。デキストランのMWは、低角度レーザー光散乱、サイズ排除クロマトグラフィー、銅錯化、アントロン試薬比色還元末端糖測定、および粘度のいずれか1つ以上によって測定します。
アプリケーション
FITC-デキストランは、微小蛍光定量法を利用した微小循環および細胞透過性の研究に広く使用されます。FITC-デキストランは、植物細胞壁の多孔性と毛細血管透過性の研究に使用されています。血漿たんぱく質は、FITC-デキストランと結合しないことが示されています。
FITC-デキストランは、血流、膜損傷、血管ドレナージ、腎排泄などのプロセスの測定をサポートする蛍光フラックストレーサー化合物として、心血管、微小循環、灌流、細胞単層および細胞膜透過性の研究に使用されます。小さなFITC-デキストランは、エンドサイトーシスなどのプロセスの測定にも使用されます。フルオレセイン-デキストラン、40 kDaは、細胞のエンドサイトーシス活性の研究に使用できます。FITC-デキストラン-40は、細胞層内の内皮単層多孔性および頂端-底外側運動の研究に使用できます。
フルオロセインイソチオシアナートで標識されたデキストランは、動物における灌流試験に使用することが可能です。
調製ノート
シグマは、一般にFITCデキストランの水溶性を25 mg/mL超の濃度で試験します。溶液は光から保護しなければなりません。in vivoでのFITC-デキストランは24時間を超える安定性を有します。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範なデキストランを包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
FD40-250MG:
FD40-1G:
FD40-BULK:
FD40-VAR:
FD40-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Junghyun Kim et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2018, 6402650-6402650 (2018-06-01)
Aster koraiensis extract (AKE) is a standard dietary herbal supplement. Chlorogenic acid (CA) is the major compound present in AKE. Retinal neovascularization is a common pathophysiology of retinopathy of prematurity, diabetic retinopathy, and wet form age-related macular degeneration. In this
M Villarroel et al.
Diabetologia, 54(6), 1543-1553 (2011-03-04)
The mechanisms involved in the beneficial effects of fenofibrate on the development and progression of diabetic macular oedema (DMO) remain to be elucidated. To shed light on this issue we have explored the effect of fenofibric acid on the barrier
Yu-Heng Vivian Ma et al.
Journal of cellular biochemistry (2018-11-13)
Bone metastases occur in 65% to 75% of patients with advanced breast cancer and significantly worsen their survival and quality of life. We previously showed that conditioned medium (CM) from osteocytes stimulated with oscillatory fluid flow, mimicking bone mechanical loading
Xiuwen Wu et al.
Scientific reports, 7(1), 4364-4364 (2017-07-01)
Sepsis, during which the intestinal epithelial barrier is frequently disrupted, remains a challenging and life-threatening problem in clinical practice. The P2X7 receptor (P2X7R) is a non-selective adenosine triphosphate-gated cation channel present in macrophages that is involved in inflammatory responses. However
Miguel Moreno et al.
Expert opinion on drug delivery, 14(8), 913-925 (2017-06-24)
This paper describes the synthesis of thiolated chitosan-based hydrogels with varying degrees of crosslinking that has been utilized to modulate release kinetics of two clinically relevant FDA-approved anti-VEGF protein drugs, ranibizumab and aflibercept. These hydrogels have been fabricated into disc
資料
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.
関連コンテンツ
Dextran is a polymer of anhydroglucose. It is composed of approximately 95% alpha-D-(166) linkages. The remaining (163) linkages account for the branching of dextran.