詳細
デキストランは無水グルコースのポリマーです。約95%のアルファD-(166)リンケージで構成されています。残りの(163)リンクは、デキストランの分岐の原因になります。分岐の長さに関するデータの矛盾から、平均的な分岐の長さは3グルコース単位未満であることが分かります。ただし、その他の方法は、50を超えるグルコース単位の分岐が存在することを示します。ネイティブデキストランの分子量(MW)は900万~5億の範囲であることが分かっています。MWが低いデキストランは分岐がわずかに少なく、MW分布の範囲が狭くなります。MWが10,000を超えるデキストランは、高度に分岐しているように動作します。デキストラン分子の対称性は、MWが増加するにつれて高まります。MWが2,000~10,000のデキストランは、拡張可能なコイルの特性を示します。MWが2,000未満の場合、デキストランはさらに棒状になります。デキストランのMWは、低角度レーザー光散乱、サイズ排除クロマトグラフィー、銅錯化、アントロン試薬比色還元末端糖測定、および粘度のいずれか1つ以上によって測定します。
アプリケーション
FITC-デキストランは、微小蛍光定量法を利用した微小循環および細胞透過性の研究に広く使用されます。FITC-デキストランは、植物細胞壁の多孔性と毛細血管透過性の研究に使用されています。血漿たんぱく質は、FITC-デキストランと結合しないことが示されています。
FITC-デキストランは、血流、膜損傷、血管ドレナージ、腎排泄などのプロセスの測定をサポートする蛍光フラックストレーサー化合物として、心血管、微小循環、灌流、細胞単層および細胞膜透過性の研究に使用されます。小型FITC-デキストランは、細胞エンドサイトーシスや細胞結合透過性などのプロセスの測定にも使用されます。FITCデキストラン 70kDa(FD-70)は、分子を原形質体へ配送する方法を開発するための、また、ヒドロゲルやリポゾームのような構造体からの薬剤放出を研究するためのモデル化合物として使用されます。その他、毛細血管や細胞単層膜の透過性研究にも使用されます。
フルオロセインイソチオシアナートで標識されたデキストランは、動物における灌流試験に使用することが可能です。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
調製ノート
Sigmaは、一般にFITCデキストランの水溶性を25 mg/mL超の濃度で試験します。溶液は光から保護しなければなりません。in vivoでのFITC-デキストランは24時間を超える安定性を有します。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
FD70-VAR:
FD70-100MG:
FD70-1G:
FD70-BULK:
FD70-250MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Neurogastroenterology and motility : the official journal of the European Gastrointestinal Motility Society, 28(12), 1792-1805 (2016-06-11)
Stimulation of transient receptor potential ankyrin 1 (TRPA1), which abundantly expressed in enterochromaffin cells (ECC), has been reported to exert apparently contradictory results in in vitro contractility and in vivo gastrointestinal (GI) transit evaluations. The pharmaceutical-grade Japanese traditional medicine daikenchuto
Scientific reports, 8(1), 13931-13931 (2018-09-19)
Intestinal epithelial tight junctions (TJ) are a major barrier restricting the entry of various harmful factors including pathogens; however, they also represent an important entry portal for pathogens. Although the rotavirus-induced early disruption of TJ integrity and targeting of TJ
Acta pharmacologica Sinica, 38(11), 1554-1565 (2017-08-05)
HIV infection is often associated with liver failure, which alters the pharmacokinetics of many drugs. In this study we investigated whether acute liver failure (ALF) altered the pharmacokinetics of the first-line anti-HIV agent zidovudine (AZT), a P-gp/BCRP substrate, in rats.
eLife, 3, e02866-e02866 (2014-05-29)
The heterotetrameric AP and F-COPI complexes help to define the cellular map of modern eukaryotes. To search for related machinery, we developed a structure-based bioinformatics tool, and identified the core subunits of TSET, a 'missing link' between the APs and
PloS one, 9(12), e115005-e115005 (2014-12-30)
Liver sinusoidal endothelial cells (LSEC) are characterized by the presence of fenestrations that are not bridged by a diaphragm. The molecular mechanisms that control the formation of the fenestrations are largely unclear. Here we report that mice, which are deficient
資料
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.
関連コンテンツ
Dextran is a polymer of anhydroglucose. It is composed of approximately 95% alpha-D-(166) linkages. The remaining (163) linkages account for the branching of dextran.