安全性情報
T1162
Sigma-Aldrich
テトラメチルローダミンイソチオシアナート–デキストラン
average mol wt 65,000-85,000
別名:
TRITC-デキストラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
フォーム
powder
品質水準
分子量
average mol wt 65,000-85,000
標識化の程度
~1 TRITC per 100 glucose residues
purple to pink
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
テトラメチルローダミンイソチオシアネート-デキストラン/TRITC-デキストランは蛍光色素です。
アプリケーション
テトラメチルローダミンイソチオシアネート-デキストランは、デンプン分解の初期段階での細孔(およびチャネル)の役割を評価するために使用されています。また、タンパク質蛍光抱合にも使用されています。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T1162-BULK:
T1162-100MG:
T1162-VAR:
T1162-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Amylase binding to starch granules under hydrolysing and non-hydrolysing conditions
Dhital S, et al.
Carbohydrate Polymers, 113, 97-107 (2014)
Evaluation of fluorescent plasma markers for in vivo microscopy of the microcirculation
Reeves KJ, et al.
Journal of Vascular Research, 49(2), 132-143 (2012)
Nicholas E Propson et al.
The Journal of clinical investigation, 131(1) (2020-09-30)
Dysfunction of immune and vascular systems has been implicated in aging and Alzheimer disease; however, their interrelatedness remains poorly understood. The complement pathway is a well-established regulator of innate immunity in the brain. Here, we report robust age-dependent increases in
Stephen Sakuma et al.
Cancer discovery, 11(1), 176-193 (2020-09-30)
Nuclear pore complexes (NPC) are the central mediators of nucleocytoplasmic transport. Increasing evidence shows that many cancer cells have increased numbers of NPCs and become addicted to the nuclear transport machinery. How reducing NPC numbers affects the physiology of normal
Hematopoietic Cancers
Immune Response, 1025-1063 (2006)
資料
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.