Merck
FD2000S
Sigma-Aldrich
フルオレセインイソチオシアナート–デキストラン
average mol wt 2,000,000
別名:
FITC–デキストラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
結合体
FITC conjugate
フォーム
powder
分子量
average mol wt 2,000,000
標識化の程度
0.003-0.020 mol FITC per mol glucose
yellow to orange
溶解性
H2O: soluble 25 mg/mL
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
デキストランは無水グルコースの重合体です。約95%のα-D-(166)結合からなります。残りの(163)結合はデキストランの分岐を表します。分岐の長さに関して矛盾するデータが示されていますが、これは平均の分岐長さは3グルコース単位未満であることを意味しています。しかし、他の方法では50グルコース単位より大きい分岐の存在が示されています。天然のデキストランは9百万~5億の範囲の分子量(MW)を持つことがわかっています。低分子量のデキストランはやや分岐が少なく、MWの範囲はもっと狭くなっています。10,000より大きい分子量を持つデキストランは高度に分岐しているかのような挙動を示します。分子量の増加に伴い、デキストラン分子はより高度な対称性を獲得します。分子量2,000~10,000のデキストランは、伸縮性コイルの性質を示します。分子量2,000未満では、デキストランはよりロッド状になります。デキストランの分子量は以下の1つまたはそれ以上の方法を用いて測定されます:低角レーザー光散乱、サイズ排除クロマトグラフィー、同錯体化およびアンスロン試薬比色還元糖定量、および粘度測定。
アプリケーション
FITC-デキストランは微小蛍光測定法を利用した微小循環や細胞浸透性研究に広く用いられます。FITC-デキストランは植物細胞壁の孔隙率や毛細管透過性の研究に用いられています。血漿タンパク質はFITC-デキストランに結合しないことが示されています。
フルオレセイン‐デキストラン、2000 kDaは、ミニチュア・インテグレーテッド蛍光顕微鏡を用いた、生きたマウスの脳微小血管系のin vivoイメージングに用いられました。FITC‐デキストラン、2000 kDa(FD-2000)は、心臓血管、微小循環、かん流および細胞膜浸透性研究において、血流、膜損傷、血管排出および腎排出などのプロセス測定を支援する蛍光フラックストレーサー化合物として用いられます。フルオレセイン‐デキストラン、2000 kDaは、ミニチュア・インテグレーテッド蛍光顕微鏡を用いた、生きたマウスの脳微小血管系のin vivoイメージングに用いられることがあります。FITC‐デキストランは植物細胞壁の孔隙率の研究に用いられています。
フルオロセインイソチオシアナートで標識されたデキストランは、動物における灌流試験に使用することが可能です。
調製ノート
シグマでは、通常、25 mg/mL 以上の濃度で、FITCデキストランの水への溶解性をテストしています。溶液は遮光してください。FITC-デキストランは、in vivoで 24 時間以上安定です。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範なデキストランを包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
FD2000S-BULK:
FD2000S-VAR:
FD2000S-5G:
FD2000S-250MG:
FD2000S-100MG:
FD2000S-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Poornima Venkat et al.
Neurobiology of aging, 50, 96-106 (2016-12-13)
We investigated cognitive function, axonal/white matter (WM) changes and glymphatic function of vascular dementia using a multiple microinfarction (MMI) model in retired breeder (RB) rats. The MMI model induces significant (p < 0.05) cognitive decline that worsens with age starting
Haruna Hirata et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 37(2), 262-267 (2014-02-05)
Long-term peritoneal dialysis (PD) frequently produces morphological and functional changes of the peritoneum, which makes continuation of PD difficult. Moreover, the progression of peritoneal injury causes complications and poor prognosis. Since therapeutic treatments for peritoneal injury during PD have yet
Baoqiang Li et al.
PloS one, 14(8), e0221547-e0221547 (2019-08-31)
Chronic atherosclerosis may cause cerebral hypoperfusion and inadequate brain oxygenation, contributing to the progression of cognitive decline. In this study, we exploited two-photon phosphorescence lifetime microscopy to measure the absolute partial pressure of oxygen (PO2) in cortical tissue in both
Weiguo Chen et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 50(2), 328-336 (2013-09-14)
The statins are now recognized to have pleiotropic properties, including augmentation of endothelial barrier function. To explore the mechanisms involved, we investigated the effect of simvastatin on endothelial cell (EC) tight junctions. Western blotting of human pulmonary artery ECs treated
Kunal K Ghosh et al.
Nature methods, 8(10), 871-878 (2011-09-13)
The light microscope is traditionally an instrument of substantial size and expense. Its miniaturized integration would enable many new applications based on mass-producible, tiny microscopes. Key prospective usages include brain imaging in behaving animals for relating cellular dynamics to animal
関連コンテンツ
Dextran is a polymer of anhydroglucose. It is composed of approximately 95% alpha-D-(166) linkages. The remaining (163) linkages account for the branching of dextran.