安全性情報
69658
Sigma-Aldrich
フルオレセインイソチオシアナート–デキストラン
average mol wt 150,000
別名:
FITC–デキストラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.32
由来生物
synthetic
品質水準
結合体
FITC conjugate
フォーム
powder or crystals
分子量
average mol wt 150,000
標識化の程度
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
蛍光検出
λex 493 nm; λem 520 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
アプリケーション
cell analysis
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
フルオロセインイソチオシアナートで標識されたデキストランは、動物における灌流試験に使用することが可能です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
69658-1G:
69658-VAR:
69658-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sandra Dittmar et al.
Journal of virology, 82(22), 11273-11282 (2008-09-05)
In order to analyze whether measles virus (MV) is transported via transmigrating leukocytes across endothelial barriers or whether virus spreads via infection of endothelial cells and basolateral release, we investigated the migratory behavior of infected human primary T lymphocytes across
Gabor Eros et al.
Arthritis research & therapy, 11(2), R43-R43 (2009-03-20)
Phosphatidylcholine and phosphatidylcholine-derived metabolites exhibit anti-inflammatory properties in various stress conditions. We hypothesized that dietary phosphatidylcholine may potentially function as an anti-inflammatory substance and may decrease inflammatory activation in a chronic murine model of rheumatoid arthritis (collagen-induced arthritis). The experiments
Hu Huang et al.
PloS one, 6(6), e21411-e21411 (2011-07-07)
VEGFR1 and 2 signaling have both been increasingly shown to mediate complications of ischemic retinopathies, including retinopathy of prematurity (ROP), age-related macular degeneration (AMD), and diabetic retinopathy (DR). This study evaluates the effects of blocking VEGFR1 and 2 on pathological
資料
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.