詳細
labeling efficiency with bovine albumin > 70%
品質水準
製品種目
BioReagent
蛍光検出
λex 543 nm; λem 580 nm in methanol
適合性
suitable for protein labeling
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccc(cc4C(O)=O)N=C=S)=[N+](\CC)CC)c1
InChI
1S/C29H29N3O3S.ClH/c1-5-31(6-2)20-10-13-23-26(16-20)35-27-17-21(32(7-3)8-4)11-14-24(27)28(23)22-12-9-19(30-18-36)15-25(22)29(33)34;/h9-17H,5-8H2,1-4H3;1H
InChI Key
YVSWPCCVTYEEHG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- ローダミンイソチオシアネート標識
- ローダミン標識合成APF
- たんぱく質および蛍光共役の調製
- 蛍光赤色色素
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
R1755-1G:
R1755-BULK:
R1755-100MG:
R1755-500MG:
R1755-VAR:
R1755-50MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.