アッセイ
≥85% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
DMSO: soluble
methanol: soluble
蛍光検出
λex 543 nm; λem 575 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
SMILES記法
N5(C(=O)C=CC5=O)c1cc(c(cc1)C2=C3CC=C(C=C3Oc4c2ccc(c4)N(C)C)N(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C28H25N3O5/c1-29(2)16-5-9-20-23(14-16)36-24-15-17(30(3)4)6-10-21(24)27(20)19-8-7-18(13-22(19)28(34)35)31-25(32)11-12-26(31)33/h5-9,11-15H,10H2,1-4H3,(H,34,35)
InChI Key
KGFLZYXDJDOIEE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
テトラメチルローダミン-5-マレイミドは、次の用途で使用されています。
- 溶出物の濃縮のため、またIRE1LDS112Cを作製するための標識に。
- 外因性蛍光プローブを用いた実験においてCys48上で緑色蛍光タンパク質(GFP)を誘導体化するために。
- タンパク質標識のために単一溶媒曝露Cys変異体をインキュベートするため。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
細胞蛍光に使用するタンパク質チオ-ル基標識試薬
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
94506-5MG-F:
94506-BULK-F:
94506-VAR-F:
94506-1MG-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック
A J-protein co-chaperone recruits BiP to monomerize IRE1 and repress the unfolded protein response
Cell, 171(7), 1625-1637 (2017)
Effect of the point mutation H148G on GFPmut2 unfolding kinetics by fluorescence spectroscopy
Biophysical Chemistry, 157(1-3), 24-32 (2011)
Cytofluorescence techniques for the visualization of distinct pools of protein thiols at the single cell level.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 196, 305-312 (2002-08-03)
Specific stereochemistry of OP-1074 disrupts estrogen receptor alpha helix 12 and confers pure antiestrogenic activity
Nature Communications, 9(1), 2368-2368 (2018)