Merck
46939
Sigma-Aldrich
フルオレセイン ジアセタート 5-マレイミド
suitable for fluorescence
別名:
5-マレイミド-フルオレセイン二酢酸, フルオレセイン-5-マレイミドジアセタート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H17NO9
CAS番号:
分子量:
511.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
フォーム
solid
品質水準
溶解性
DMF: soluble
DMSO: soluble
dioxane: soluble
蛍光検出
λex 492 nm; λem 520 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 (after derivatization with 2-mercaptoethanol and after cleavage by esterase)
適合性
corresponds for coupling to thiols
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N6C(=O)C=CC6=O)c1
InChI
1S/C28H17NO9/c1-14(30)35-17-4-7-21-23(12-17)37-24-13-18(36-15(2)31)5-8-22(24)28(21)20-6-3-16(11-19(20)27(34)38-28)29-25(32)9-10-26(29)33/h3-13H,1-2H3
InChI Key
WZBJWHQRQDEKOF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Fluorescein diacetate 5-maleimide can be used as a substrate to prepare fluorescent Fe3O4 superparamagnetic nanoparticles (SPMNP) applicable in the subcellular fractionation process. It is also used in the surface modification of glass substrates to alter the surface properties.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
発光免疫測定用の免疫反応物質との複合体を蛍光エネルギ-移動によって形成します
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
46939-VAR-F:
46939-BULK-F:
46939-100MG-F:
46939-25MG-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Preparation and characterization of alkyl-thiols monolayer on glass substrates by microcontact printing
Abdullah NH, et al.
AAPS PharmSci, 10, 9538-9543 (2015)
J. Lakowicz et al.
Eur. Pat. Appl. 552108, CA120, 101282 (1993)
Surface functionalization dependent subcellular localization of Superparamagnetic nanoparticle in plasma membrane and endosome
Raj Deepak BTG and Khan NA
Nano convergence, 5, 4-4 (2018)